Fortfahren mit
D2812
REDTaq® Genomische DNA-Polymerase
without MgCl2
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
250 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 227.00
1000 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 881.00
2500 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 1'760.00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.55
MDL number:
Concentration:
1 unit/μL
CHF 227.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
liquid
usage
sufficient for 1000 reactions, sufficient for 250 reactions, sufficient for 2500 reactions
feature
Difficult Templates/Specialty Enzymes PCR, dNTPs included: no, hotstart: no, Standard PCR
concentration
1 unit/μL
technique(s)
PCR: suitable, whole genome amplification: suitable
color
red
input
purified DNA
application(s)
agriculture
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Die REDTaq® Polymerase für genomische DNA ist ein einzigartiges Gemisch aus Taq DNA-Polymerase und einem inerten roten Farbstoff. Diese spezielle Formulierung wurde entwickelt, um eine verbesserte Amplifikation von komplexeren oder genomischen Matrizen zu ermöglichen. Die REDTaq Polymerase für genomische DNA ist hochempfindlich, liefert höhere Ausbeuten und ist in der Lage, größere Produktlängen zu erzeugen. Sie bietet alle Vorteile der REDTaq DNA-Polymerase, wie z. B. die einfache Visualisierung der Enzymzugabe und der vollständigen Durchmischung der Reaktion sowie das direkte Auftragen auf ein Agarosegel. Der inerte rote Farbstoff hat keinen Einfluss auf automatisierte oder manuelle Sequenzierungen, Restriktionsverdauungen oder andere Downstream-Anwendungen. Der Farbstoff kann mit jeder Standard-Reinigungsmethode leicht entfernt werden.
Application
REDTaq® genomische DNA-Polymerase wird als Komponente der Polymerase-Kettenreaktion(PCR)-Mischung für die PCR-Amplifikation verwendet. Sie wird auch als Komponente der Voramplifikationsmischung für PCR bei der AFLP-Analyse von Fusarium oxysporum sp.-Isolaten eingesetzt.
Features and Benefits
  • Verbesserte Amplifikation bei genomischen und anspruchsvollen DNA-Matrizen
  • Gleiche hervorragende Leistung wie bei der Taq DNA-Polymerase in einem praktischen Format für Anwendungen mit hohem Durchsatz
  • Schnelle Erkennung und Bestätigung der richtigen Mischung
  • Es sind keine Probenpuffer oder Tracking-Farbstoffe erforderlich. Die Probe kann direkt aus der Reaktion entnommen und auf ein Agarosegel aufgetragen werden
  • Die Proben können wie in einer Nested-PCR erneut amplifiziert werden
  • Der rote Farbstoff migriert schneller als Bromphenolblau
  • Höhere Konsistenz über Reaktionen hinweg durch richtiges Mischen
Other Notes
Eine Einheit baut 10 nmol der gesamten dNTPs innerhalb von 30 min bei 74 °C in säurefällbare DNA ein.
Enthält 10× PCR-Reaktionspuffer ohne MgCl2 und ein separates Röhrchen mit 25 mM MgCl2
Legal Information
Die Verwendung dieses Produkts unterliegt einem oder mehreren der folgenden US-Patente und entsprechenden Patentansprüchen außerhalb der USA: US 8,404,464 und US 7,972,828. Der Erwerb dieses Produkts umfasst eine beschränkte, nicht übertragbare Immunität gegenüber Rechtsschutzverfahren.
REDTaq is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
D8312D8187D4309
description
without MgCl2
description
with MgCl2
description
Hot-start Taq enzyme with inert dye, 10X buffer included
description
Taq for routine PCR with inert dye, 10X buffer included
technique(s)
PCR: suitable, whole genome amplification: suitable
technique(s)
whole genome amplification: suitable, PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable, whole genome amplification: suitable
technique(s)
whole genome amplification: suitable, PCR: suitable
application(s)
agriculture
application(s)
agriculture
application(s)
-
application(s)
agriculture
concentration
1 unit/μL
concentration
1 unit/μL
concentration
1 unit/μL
concentration
1 unit/μL
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
Still not finding the right product?
Explore all of our products under REDTaq® Genomische DNA-Polymerase
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Was ist los?
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)