C8946
α-Chymotrypsin from human pancreas
lyophilized powder
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
human pancreas
Qualitätsniveau
Form
lyophilized powder
Mol-Gew.
25 kDa
Verpackung
vial of ≥10 BTEE units
UniProt-Hinterlegungsnummer
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... CTRB1(1504)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Einheitendefinition
Hinweis zur Analyse
Inhibitor
Substrat
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Protokolle
Follow our procedure for the determination of a chymotrypsin activity. This enzymatic assay of alpha chymotrypsin guides you through the entire process and necessary calculations.