650275
Trypsin, Iodination Grade, Human Pancreas
Synonym(e):
Trypsin, Iodination Grade, Human Pancreas
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥95% (SDS-PAGE)
Qualitätsniveau
Form
lyophilized solid
Spezifische Aktivität
≥2.5 units/mg protein
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
desiccated
Löslichkeit
HCl: 2 mM
aqueous buffer, pH 2.5: soluble
Fremdaktivität
Chymotrypsin, none detected
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Warnhinweis
Einheitendefinition
Physikalische Form
Angaben zur Herstellung
Rekonstituierung
Sonstige Hinweise
Travis, J., and Roberts, R.C. 1969. Biochemistry 8, 2884.
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1