Wichtige Dokumente
C0150
Cathepsin B from human placenta
lyophilized powder, ≥5 units/mg protein
Synonym(e):
Cathepsin B1
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
lyophilized powder
Qualitätsniveau
Spezifische Aktivität
≥5 units/mg protein
Mol-Gew.
24.5 kDa
Zusammensetzung
Protein, ~50% Lowry
Löslichkeit
H2O: soluble 1.0 mg/mL, clear
UniProt-Hinterlegungsnummer
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... CTSB(1508)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Einheitendefinition
Physikalische Form
Angaben zur Herstellung
Inhibitor
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Cathepsin B is a lysosomal cysteine proteinase with broad specificity. This protocol uses Nα–CBZ–Arg–Arg–7–amido–4–methylcoumarin as the substrate for fluorometric detection of Cathepsin B activity.