Merck
219364
Sigma-Aldrich
Cathepsin B, humane Leber
Cathepsin B, Human Liver, CAS 9047-22-7, is a purified native cathepsin B from human liver, purified by affinity chromatography. Upregulated in many types of tumors.
Synonym(e):
Cathepsin B, humane Leber
Größe auswählen
5 U
CHF 500.00
CHF 500.00
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 U
CHF 500.00
About This Item
CAS-Nummer:
EC-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
NACRES:
NA.77
CHF 500.00
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Biologische Quelle
human liver
Qualitätsniveau
Beschreibung
Merck USA index - 14, 1905
Assay
>95% (SDS-PAGE)
Form
liquid
Spezifische Aktivität
≥50 units/mg protein
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Methode(n)
activity assay: suitable
pH-Bereich
3.5—6.0
Eignung
suitable for molecular biology
Anwendung(en)
life science and biopharma
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−70°C
Angaben zum Gen
human ... CTSB(1508)
Allgemeine Beschreibung
Forschungsbereich: Zellsignalisierung
Cathepsin B aus humaner Leber ist ein natives Cathepsin B aus der menschlichen Leber, das mittels Affinitätschromatografie aufgereinigt wurde. Cathepsin B ist eine lysosomale Protease mit Endo-/Exopeptidase-Aktivität[1] sowie einer Carboxydipeptidase-Aktivität. Es ist auch als Cystein-Cathepsin bekannt und gehört zur C1-Familie der Papain-ähnlichen Enzyme. Cathepsin B wird wie Cathepsin H, L, C, X, F, O und V ubiquitär in menschlichem Gewebe exprimiert.[2]
Optimaler pH-Wert: 3,5–6,0.
Anwendung
Cathepsin B aus humaner Leber wird zur Beurteilung seiner Fähigkeit zur Spaltung von Linkern oder seiner proteolytischen Aktivität mithilfe einer LC/MS-MRM-basierten Quantifizierungsmethode eingesetzt.[3][4]
Biochem./physiol. Wirkung
Cathepsin B fördert unspezifische Bulk-Proteolyse innerhalb der sauren Bedingungen des endosomalen/lysosomalen Kompartiments. Hier werden sowohl intrazelluläre als auch extrazelluläre Proteine aufgespalten.[2] Die Hochregulation und Sekretion von Cathepsin B tritt bei vielen Arten von Tumoren auf und korreliert positiv mit ihren invasiven und metastatischen Fähigkeiten. Cathepsin B erleichtert die Tumorinvasion, indem es extrazelluläre Barrieren auflöst.
Verpackung
Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Fläschchenetikett.
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Einheitendefinition
Eine Einheit ist als die Menge an Enzym definiert, die je Minute bei 40 °C und einem pH-Wert von 6,0 in Gegenwart von DTT 1,0 µmol Z-RR-βNa hydrolysiert.
Physikalische Form
In 50 mmol/l Natriumacetatpuffer, 1 mmol/l EDTA, pH-Wert 5,0.
Angaben zur Herstellung
Aus Gewebe von Personen hergestellt, die in zertifizierten Tests für HBsAg und Antikörper gegen HIV und HCV als negativ befunden wurden.
Rekonstituierung
Nach dem erstmaligen Auftauen in Aliquote aufteilen und einfrieren (-70 °C).
Sonstige Hinweise
Kostoulas, G., et al. 1999. FEBS Lett. 455, 286.
Berquim, I.M. und Sloane, B.F. 1996. Adv. Exp. Med. Biol.389, 281.
Keppler, D., et al. 1994. Biochim. Biophys. Acta.1226, 117.
Musil, D., et al. 1991. EMBO J.10, 2321.
Sloane B.F. 1990. Semin. Cancer Biol.1, 137.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Lysosomal pathways to cell death and their therapeutic applications
Cesen MH, et al.
Experimental Cell Research, 1245-1251 (2012)
BinQing Wei et al.
Journal of medicinal chemistry, 61(3), 989-1000 (2017-12-12)
Antibody-drug conjugates (ADCs) have become an important therapeutic modality for oncology, with three approved by the FDA and over 60 others in clinical trials. Despite the progress, improvements in ADC therapeutic index are desired. Peptide-based ADC linkers that are cleaved
Vito Turk et al.
Biochimica et biophysica acta, 1824(1), 68-88 (2011-10-26)
It is more than 50 years since the lysosome was discovered. Since then its hydrolytic machinery, including proteases and other hydrolases, has been fairly well identified and characterized. Among these are the cysteine cathepsins, members of the family of papain-like
Lorna Kategaya et al.
Nature, 550(7677), 534-538 (2017-10-19)
The ubiquitin system regulates essential cellular processes in eukaryotes. Ubiquitin is ligated to substrate proteins as monomers or chains and the topology of ubiquitin modifications regulates substrate interactions with specific proteins. Thus ubiquitination directs a variety of substrate fates including
Questions
  1. We have bought this product (Cathepsin B, Human Liver, 219364), and the size is 5U. We are facing a problem with the working stock concentration. Do we need to resubstitute the volume into MQ water or buffer?
    1 answer
    1. This product is prepared in 50 mM sodium acetate buffer containing 1 mM EDTA, pH 5.0. This buffer may also be used to dilute the material further. This item has not been tested with other buffers as a diluent, however 25 mM MES has also been cited in the literature. See the link below to review this reference:
      https://www.sigmaaldrich.com/US/en/technical-documents/protocol/protein-biology/enzyme-activity-assays/enzymatic-assay-of-cathepsin-b