Wichtige Dokumente
A6185
Kalpain-Inhibitor I
≥97% (TLC), powder
Synonym(e):
ALLN, Ac-LLnL-CHO, MG-101, N-Acetyl-L-leucyl-L-leucyl-L-norleucinal, N-Acetyl-Leu-Leu-Norleu-al
Biologische Quelle
synthetic (organic)
Qualitätsniveau
Assay
≥97% (TLC)
Form
powder
Farbe
white
Löslichkeit
DMSO: soluble
ethanol: soluble
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[H]C(=O)[C@H](CCCC)NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(C)=O
InChI
1S/C20H37N3O4/c1-7-8-9-16(12-24)22-19(26)18(11-14(4)5)23-20(27)17(10-13(2)3)21-15(6)25/h12-14,16-18H,7-11H2,1-6H3,(H,21,25)(H,22,26)(H,23,27)/t16-,17-,18-/m0/s1
InChIKey
FMYKJLXRRQTBOR-BZSNNMDCSA-N
Angaben zum Gen
human ... CAPN1(823) , CTSB(1508) , PSMA1(5682)
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Nitric Oxide & Cell Stress Research