SRP0289
Cathepsin B Active human
recombinant, expressed in FreeStyle™ 293-F cells, ≥90% (SDS-PAGE)
Synonym(e):
APP secretase, CPSB
Biologische Quelle
human
Rekombinant
expressed in FreeStyle™ 293-F cells
Assay
≥90% (SDS-PAGE)
Form
aqueous solution
Spezifische Aktivität
≥2228 pmol/min-μg
Mol-Gew.
43 kDa
Konzentration
>1 mg/mL
Methode(n)
activity assay: suitable
Löslichkeit
water: soluble
Eignung
suitable for molecular biology
NCBI-Hinterlegungsnummer
Anwendung(en)
life science and biopharma
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−70°C
Angaben zum Gen
human ... CTSB(1508)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Einheitendefinition
Physikalische Form
Angaben zur Herstellung
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)