Merck
C8536
Z-Ala-Arg-Arg 4-methoxy-β-naphthylamide acetate salt
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C34H46N10O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
690.79
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥98% (TLC)
Quality Segment
form
powder
solubility
ethanol: 10 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.CC(NC(=O)OCc1ccccc1)C(=O)NC(CCCNC(N)=N)C(=O)NC(CCCNC(N)=N)C(=O)Nc2ccc3ccccc3c2
InChI
1S/C33H44N10O5.ClH/c1-21(40-33(47)48-20-22-9-3-2-4-10-22)28(44)42-27(14-8-18-39-32(36)37)30(46)43-26(13-7-17-38-31(34)35)29(45)41-25-16-15-23-11-5-6-12-24(23)19-25;/h2-6,9-12,15-16,19,21,26-27H,7-8,13-14,17-18,20H2,1H3,(H,40,47)(H,41,45)(H,42,44)(H,43,46)(H4,34,35,38)(H4,36,37,39);1H
InChI key
SRSBQDNWDTXDRD-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... CTSB(1508)
mouse ... CTSB(13030)
rat ... CTSB(64529)
General description
Substrate for cathepsin B
pictograms
Health hazard
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Carc. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)