Testing was conducted on a solution at 5 mg/mL in 0.1 M Acetate pH 4.0, as indicated in the Certificate of Analysis. Solution stability and storage conditions have not been tested.
49291
Glucosidase aus Aspergillus niger
powder, ≥750 U/g
Synonym(e):
Cellobiase
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
Spezifische Aktivität
≥750 U/g
Lagertemp.
2-8°C
Verwandte Kategorien
Biochem./physiol. Wirkung
Einheitendefinition
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Resp. Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
-
What buffer should I reconstitute this enzyme for preparing a stock solution? Or does cold deionized water work? Either way, once resuspended, at what temperature should it be stored? Thank you!