Merck
G0395
Sigma-Aldrich
β-Glucosidase aus Mandeln
greener alternative
lyophilized powder, ≥2 units/mg solid
Synonym(e):
β-D-Glucosid-Glucohydrolase
Größe auswählen
2500 UNITS
CHF 218.00
5000 UNITS
CHF 380.00
50000 UNITS
CHF 2’210.00
CHF 218.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
2500 UNITS
CHF 218.00
5000 UNITS
CHF 380.00
50000 UNITS
CHF 2’210.00
About This Item
CAS-Nummer:
EC-Nummer:
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352204
NACRES:
NA.54
CHF 218.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
lyophilized powder
Qualitätsniveau
Spezifische Aktivität
≥2 units/mg solid
Mol-Gew.
135 kDa
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Waste Prevention
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Verunreinigungen
salt, essentially free
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Wir sind darauf bedacht, Ihnen umweltfreundlichere Alternativprodukte anzubieten, die mit einem oder mehreren der „12 Grundsätze der Grünen Chemie“ in Einklang stehen. Dieses Produkt wurde im Hinblick auf Energieeffizienz und Abfallvermeidung für die Verwendung in der Celluloseethanolforschung verbessert. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Artikel in den Biodateien
Anwendung
β-Glucosidase wird außerdem für die Synthese von Glucosiden und Fucosiden mit zahlreichen potenziellen Anwendungen in Arzneimitteln, Kosmetika und Reinigungsmitteln, für die hydrolytische Entfernung von Aglykon-Anteilen von Flavon- und Isoflavon-Glycosiden, zur Geschmacksverstärkung bei Fruchtsäften und Wein und für die Biosynthese von Oligosacchariden verwendet.
Biochem./physiol. Wirkung
β−Glucosidase ist an der Hydrolyse von β−glycosidischen Bindungen beteiligt, die Kohlenhydratreste in β−D-Glycosiden verbinden. Sie wandelt Cellobiose und Cellooligosaccharide, die von den Endo- und Exoglucanasen produziert werden, in Glucose um.[1]
βGlucosidase ist an der Hydrolyse von β-glycosidischen Bindungen beteiligt, die Kohlenhydratreste in β-D-Glycosiden verbinden. Sie wandeln Cellobiose und Cellooligosaccharide, die von den Endo- und Exoglucanasen produziert werden, in Glucose um.
Qualität
Rohöl
Einheitendefinition
Eine Einheit setzt bei einem pH-Wert von 5,0 und einer Temperatur von 37 °C pro Minute 1,0 μmol Glucose aus Salicin frei.
Inhibitor
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Substrat
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Resp. Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Response surface optimization of enzymatic hydrolysis of Cistus ladanifer and Cytisus striatus for bio-ethanol production
S. Ferreira et al.
Biochemical Engineering Journal, 45 , 192-200 (2009)
Craig M Dana et al.
Biotechnology and bioengineering, 111(4), 842-847 (2014-01-01)
The commercialization of lignocellulosic biofuels relies in part on the ability to engineer cellulase enzymes to have properties compatible with practical processing conditions. The cellulase Cel7A has been a common engineering target because it is present in very high concentrations
B Garner et al.
The Journal of biological chemistry, 274(30), 20847-20854 (1999-07-20)
A novel fluorophore was isolated from human lenses using high performance liquid chromatography (HPLC). The new fluorophore was well separated from 3-hydroxykynurenine glucoside (3-OHKG) and its deaminated isoform, 4-(2-amino-3-hydroxyphenyl)-4-oxobutanoic acid O-glucoside, which are known UV filter compounds. The new compound
Max F Cowan et al.
Phytochemistry, 184, 112645-112645 (2021-01-23)
Domestication has narrowed the genetic diversity found in crop wild relatives, potentially reducing plasticity to cope with a changing climate. The tissues of domesticated sorghum (Sorghum bicolor), especially in younger plants, are cyanogenic and potentially toxic. Species of wild sorghum
Sibylle Bauer et al.
The Plant cell, 33(3), 714-734 (2021-05-07)
Glucosylation modulates the biological activity of small molecules and frequently leads to their inactivation. The Arabidopsis thaliana glucosyltransferase UGT76B1 is involved in conjugating the stress hormone salicylic acid (SA) as well as isoleucic acid (ILA). Here, we show that UGT76B1
Artikel
Probiotics exhibit an inhibitory effect on pathogens, help prevent chronic intestinal inflammatory diseases or atopic syndromes, and support the immune system.