Merck
SAE0020
Sigma-Aldrich
Cellulase, Enzymmischung
Synonym(e):
Cellic CTec2
About This Item
UNSPSC-Code:
12352204
NACRES:
NA.54
Form
aqueous solution
Qualitätsniveau
Dichte
~1.15 g/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Cellulase gehört zur Familie der Glykosidhydrolasen und wird von vielen zellulolytischen Mikroben produziert.
Dieses Produkt enthält Cellulasen, ß-Glukosidasen und Hemicellulose für die Applikation von abzubauender Cellulose auf fermentierbare Zucker. Dieses Produkt ist bei vielen vorbehandelten Lignocellulose-haltigen Biomassenmaterialien bei der Umwandlung vor der Fermentation der in diesen Materialien enthaltenen Kohlenhydrate in einfache Zucker bzw. für die Anwendung in der Forschung von Biobrennstoffen wirksam.
Anwendung
Cellulase, Enzymmischung wird für die enzymatische Hydrolyse verwendet.
Biochem./physiol. Wirkung
Cellulase ist für den Abbau von nicht löslichen Pflanzenpolymer-Cellulose-Substraten in lösliche Zucker, vor allem Cellobiose und Glucose, verantwortlich. Sie katalysiert insbesondere die Hydrolyse von β-1,4-glykosidischen Bindungen in Cellulose. Tiere sind nicht von Natur aus zur Verdauung von Cellulose fähig, erreichen dies aber mit Hilfe von Mikroorganismen im Magen.
Rechtliche Hinweise
Ein Produkt der Novozyme Corp
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Resp. Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Angela S Machado et al.
Frontiers in bioengineering and biotechnology, 8, 826-826 (2020-08-09)
The ability of white-rot fungi to degrade polysaccharides in lignified plant cell walls makes them a suitable reservoir for CAZyme prospects. However, to date, CAZymes from these species are barely studied, which limits their use in the set of choices
Liwen He et al.
Frontiers in microbiology, 12, 690801-690801 (2021-09-14)
Vanillic acid (VA) is a phenolic acid derivative commonly found in plants and foods, with a pleasant creamy odor and pharmacologic activities, which is hypothesized to help improve silage fermentation. The silage profile of stylo silage ensiled with addition of
Yuan Jia et al.
Bioresource technology, 319, 124225-124225 (2020-12-02)
Enzymatic digestibility of an acid-pretreated poplar (AP, 42.9%) was superior to that of a similarly acid-pretreated larch (AL, 12.5%). Effects of lignin-related recalcitrance on enzymatic hydrolysis were comprehensively investigated by disrupting the two predominant lignin fractions present in acid-pretreated material
Celluclast and Cellic? CTec2: Saccharification/fermentation of wheat straw, solid?liquid partition and potential of enzyme recycling by alkaline washing.
Rodrigues, A.C., et al.
Enzyme and Microbial Technology, 79-80, 70-77 (2015)
Qiulu Chu et al.
Biotechnology for biofuels, 14(1), 136-136 (2021-06-14)
Ethanol organosolv (EOS) pretreatment is one of the most efficient methods for boosting biomass saccharification as it can achieve an efficient fractionation of three major constituents in lignocellulose. However, lignin repolymerization often occurs in acid EOS pretreatment, which impairs subsequent