Fortfahren mit
49290
β-Glucosidase aus Mandeln
lyophilized, powder, ≥4 U/mg
β-Glucosidase from almonds
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Synonym(e):
β-D-Glucosid-Glucohydrolase
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
250 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 85.70
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 290.00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
232-589-7
MDL number:
EG-Nummer:
Specific activity:
≥4 U/mg
CHF 85.70
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
powder
Quality Segment
quality
lyophilized
specific activity
≥4 U/mg
mol wt
Mr ~135000
storage temp.
2-8°C
Application
β-Glucosidase wird außerdem für die Synthese von Glucosiden und Fucosiden mit zahlreichen potenziellen Anwendungen in Arzneimitteln, Kosmetika und Reinigungsmitteln, für die hydrolytische Entfernung von Aglykon-Anteilen von Flavon- und Isoflavon-Glycosiden, zur Geschmacksverstärkung bei Fruchtsäften und Wein und für die Biosynthese von Oligosacchariden verwendet.
Rolle der β-Glucosidase bei der Hydrolyse von Cellulose: Übersichtszitationen; Enzymatische Hydrolyse der Cellulose zur Produktion von Ethanol-Kraftstoff durch gleichzeitige Saccharifizierung und Fermentation; Stereospezifische Anheftung von Kohlenhydraten an Aminosäurederivate; Enzym-katalysierte Synthese von Alkyl-β-D-Glucosiden in organischen Medien
Biochem/physiol Actions
βGlucosidase ist an der Hydrolyse von β-glycosidischen Bindungen beteiligt, die Kohlenhydratreste in β-D-Glycosiden verbinden. Sie wandeln Cellobiose und Cellooligosaccharide, die von den Endo- und Exoglucanasen produziert werden, in Glucose um.
Other Notes
1 Einheit (U) entspricht der Menge an Enzym, die bei einem pH-Wert von 5,0 und 37 °C pro Minute 1 μmol Glucose freisetzt (Salicin als Substrat)
Role of β-glucosidase in cellulose hydrolysis: Review; Enzymic hydrolysis of cellulose for fuel ethanol production by simultaneous saccharification and fermentation; Stereospecific attachment of carbohydrates to amino acid derivatives; Enzyme-catalyzed synthesis of alkyl β-D-glucosides in organic media.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
G4511G039510065
specific activity
≥4 U/mg
specific activity
10-50 units/mg solid
specific activity
≥2 units/mg solid
specific activity
~30 U/mg
form
powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
powder
mol wt
Mr ~135000
mol wt
50-75 kDa
mol wt
135 kDa
mol wt
Mr ~51000
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
100
quality
lyophilized
quality
-
quality
-
quality
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under β-Glucosidase aus Mandeln
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review