MAK129
β-Glucosidase Activity Assay Kit
sufficient for 100 colorimetric tests
Synonym(e):
Beta-Glucosidase Assay Kit
About This Item
Empfohlene Produkte
Verwendung
sufficient for 100 colorimetric tests
Nachweisverfahren
colorimetric
Relevante Krankheit(en)
neurological disorders; gastrointestinal diseases; hematological disorder
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... GBA(2629) , GBA2(57704) , GBA3(57733)
mouse ... GBA(14466) , GBA2(230101)
rat ... GBA(684536) , GBA2(298399) , GBA3(289687)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Eignung
Prinzip