Wichtige Dokumente
69413
Natronlauge
suitable for HPLC, LiChropur™, 49.0-51.0%
Synonym(e):
Natriumhydroxid -Lösung
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
3 mmHg ( 37 °C)
Form
solution
Konzentration
49.0-51.0%
Methode(n)
HPLC: suitable
Verunreinigungen
≤0.1% sodium carbnate (Na2CO3)
Dichte
1.500-1.540 g/mL at 20 °C
λ
10 % in H2O
UV-Absorption
λ: 240 nm Amax: ≤0.17
λ: 260 nm Amax: ≤0.15
λ: 280 nm Amax: ≤0.08
λ: 300 nm Amax: ≤0.03
λ: 500 nm Amax: ≤0.02
SMILES String
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
InChIKey
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- As an extraction solvent in high-performance liquid chromatography (HPLC) in combination with inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS) (HPLC ICP-MS) speciation of selenium in enriched onion leaves.[2]
- As an analytical reagent in HPLC and HPLC coupled electrospray ionization tandem mass spectrometry (HPLC/ESI-MS/MS) determination of flavonoids and stilbenes in red wine and related biological products.[3]
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?