Merck
79714
Supelco
Natriumacetat
suitable for HPLC, LiChropur, 99.0-101.0% (NT)
Synonym(e):
Essigsäure Natriumsalz
About This Item
Lineare Formel:
CH3COONa
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
82.03
Beilstein:
3595639
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
NACRES:
NA.21
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualitätsniveau
Assay
99.0-101.0% (NT)
Form
solid
Selbstzündungstemp.
1112 °F
Qualität
LiChropur
Methode(n)
HPLC: suitable
pH-Wert
8.5-10.5
pKa 
4.76 (acetic acid)
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (dec.) (lit.)
Löslichkeit
H2O: 10%, clear, colorless
UV-Absorption
λ: 250 nm Amax: ≤0.05
λ: 260 nm Amax: ≤0.03
λ: 280 nm Amax: ≤0.02
λ: 300 nm Amax: ≤0.01
λ: 500 nm Amax: ≤0.01
SMILES String
[Na+].CC([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.Na/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1
InChIKey
VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
Anwendung
  • Fast automated online xylanase activity assay using HPAEC-PAD.: This study utilizes sodium acetate in a novel automated method for xylanase activity measurement, enhancing analytical efficiency and precision (Cürten et al., 2018).
  • Preparation and properties of type-specific M antigen isolated from a group A, type 1 hemolytic streptococcus.: The study uses sodium acetate for preparing bacterial antigens, showing its utility in microbiological and immunological analyses (Lancefield and Perlmann, 1952).
Rechtliche Hinweise
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)