Merck
72068
Sigma-Aldrich
Natronlauge
BioUltra, for molecular biology, 10 M in H2O
Synonym(e):
Natriumhydroxid -Lösung
Größe auswählen
100 ML
CHF 131.00
CHF 131.00
Voraussichtliches Versanddatum27. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 ML
CHF 131.00
About This Item
Lineare Formel:
NaOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
40.00
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352316
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.26
Konzentration:
10 M in H2O
9500-10500 mmol/L (titration, acidimetric)
Qualität:
for molecular biology
pH-Wert:
14
CHF 131.00
Voraussichtliches Versanddatum27. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
for molecular biology
Qualitätsniveau
Dampfdruck
3 mmHg ( 37 °C)
Produktlinie
BioUltra
Form
liquid
Konzentration
10 M in H2O
9500-10500 mmol/L (titration, acidimetric)
Methode(n)
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Verunreinigungen
DNases, none detected
RNases, none detected
insoluble matter, passes filter test
phosphatases, none detected
proteases, none detected
pH-Wert
14
bp
105-140 °C
mp (Schmelzpunkt)
-12 - -10 °C (10 - 50 °F)
Löslichkeit
water: soluble
Dichte
1.320-1.340 g/cm3
Kationenspuren
Ba: ≤1 mg/kg
Bi: ≤1 mg/kg
Ca: ≤5 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Co: ≤1 mg/kg
Cr: ≤1 mg/kg
Cu: ≤1 mg/kg
Fe: ≤1 mg/kg
K: ≤100 mg/kg
Li: ≤1 mg/kg
Mg: ≤1 mg/kg
Mn: ≤1 mg/kg
Mo: ≤1 mg/kg
Ni: ≤1 mg/kg
Pb: ≤1 mg/kg
Sr: ≤1 mg/kg
Zn: ≤1 mg/kg
λ
neat
UV-Absorption
λ: 260 nm Amax: ≤0.08
λ: 280 nm Amax: ≤0.05
SMILES String
[OH-].[Na+]
Eignung
suitable for Western blot
suitable for molecular biology
Anwendung(en)
agriculture
life science and biopharma
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
InChIKey
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Allgemeine Beschreibung
Natriumhydroxid (NaOH) ist eine anorganische, weiße Feststoffverbindung, die als Pellets, Flocken und Granulat vorliegt. Diese stark ätzende Metallbase und Lauge kann Feuchtigkeit und Kohlenstoffdioxid aus der Luft leicht aufnehmen. NaOH zerfließt und ist in Ethanol, Wasser und Methanol löslich.[1]
Anwendung
Natriumhydroxidlösung wird wie folgt verwendet:
  • zum Herstellen von Reagens A (0,1 mol/l NaOH) für die pH-Inaktivierung von endogenem L-Lactat durch L-Lactat-Dehydrogenase (L-LDH)[2]
  • als Komponente von frischer alkalischer Schmelzlösung zum Denaturieren des Antisense-Strangs[3]
  • zum Herstellen von Typ-I-Kollagen-Hydrogelen für die Herstellung von Mikrofluidvorrichtungen[4]
Biochem./physiol. Wirkung
Natriumhydroxid (NaOH) wird in verschiedenen Industrien verwendet, einschließlich Textilien, Trinkwasser, Seife und Tenside, Zellstoff und Papierherstellung sowie als Rohrreiniger.[1]
Sonstige Hinweise
Füllen Sie bitte dieses Formular aus, um weitere Informationen zu unserem Sortiment an Biochemikalien zu erhalten.
Vergleichbares Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Possible materials for producing Geopolymer concrete and its performance with and without Fibre addition-A State of the art review
Kirupa JP Alwis Deva and Sakthieswaran N
International journal of civil and structural engineering, 5(3), 296-296 (2015)
Rikke Wehner Rasmussen et al.
Scandinavian journal of clinical and laboratory investigation, 81(4), 312-317 (2021-04-22)
Intestinal infarction is the fast-evolving endpoint of impaired blood perfusion to an intestinal segment which may have fatal outcome. Early diagnosis and treatment within 6 h reduce mortality. Currently, d-lactate is a promising biomarker, however, not available in the acute clinical
Xin Cui et al.
Biomaterials, 161, 164-178 (2018-02-09)
Glioblastoma (GBM) is the most lethal primary adult brain tumor and its pathology is hallmarked by distorted neovascularization, diffuse tumor-associated macrophage infiltration, and potent immunosuppression. Reconstituting organotypic tumor angiogenesis models with biomimetic cell heterogeneity and interactions, pro-/anti-inflammatory milieu and extracellular
Konstantinos A Polyzos et al.
Cardiovascular research, 106(2), 295-302 (2015-03-10)
Atherosclerosis is a chronic inflammatory disease that is initiated by the retention and accumulation of low-density lipoprotein in the artery, leading to maladaptive response of cells from the immune system and vessel wall. Strong evidence implicates indoleamine 2,3-dioxygenase (IDO), the
C Berger et al.
Human reproduction (Oxford, England), 30(4), 800-811 (2015-03-06)
Does ulipristal acetate (UPA) used for emergency contraception (EC) interfere with the human embryo implantation process? UPA, at the dosage used for EC, does not affect human embryo implantation process, in vitro. A single pre-ovulatory dose of UPA (30 mg)
Protokolle
Preparation of Plasmid DNA by Alkaline Lysis with SDS: Maxipreparation between Cold Spring Harbor Laboratory Press and our research team.
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. where is user manual?
    1 answer
    1. This product does not have a protocol associated with it. You may find it helpful to view the peer reviewed articles that mention the use of this product: https://www.sigmaaldrich.com/search/72068?focus=papers&page=1&perpage=30&sort=relevance&term=72068&type=citation_search.