89273
Borat-Puffer
suitable for HPLC, LiChropur™, 0.127-0.140 M
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
liquid
Qualitätsniveau
Qualität
LiChropur™
Konzentration
0.127-0.140 M
Methode(n)
HPLC: suitable
Brechungsindex
n20/D 1.330-1.340
pH-Wert
10.0-10.4
Dichte
1.000-1.020 g/mL at 20 °C
UV-Absorption
λ: 210 nm Amax: ≤0.08
λ: 220 nm Amax: ≤0.03
λ: 230 nm Amax: ≤0.02
λ: 260 nm Amax: ≤0.01
λ: 500 nm Amax: ≤0.01
Lagertemp.
2-8°C
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1A
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?