Merck
18597
Supelco
Triethylammoniumbicarbonat-Puffer
1 M, suitable for HPLC, LiChropur
Synonym(e):
Triethylammonium-hydrogencarbonat-Puffer
Größe auswählen
100 ML
CHF 130.00
500 ML
CHF 447.00
CHF 130.00
Voraussichtliches Versanddatum02. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 ML
CHF 130.00
500 ML
CHF 447.00
About This Item
CAS-Nummer:
Beilstein:
3624751
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161702
NACRES:
NA.21
CHF 130.00
Voraussichtliches Versanddatum02. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Form
liquid
Qualitätsniveau
Qualität
LiChropur
Konzentration
1 M
Methode(n)
HPLC: suitable
Verunreinigungen
≤0.05% non-volatile matter
pH-Wert
8.4-8.6 (20 °C in neat)
Dichte
1.015-1.024
UV-Absorption
λ: 260 nm Amax: ≤0.04
λ: 270 nm Amax: ≤0.04
λ: 280 nm Amax: ≤0.03
λ: 290 nm Amax: ≤0.02
λ: 500 nm Amax: ≤0.02
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OC(O)=O.CCN(CC)CC
InChI
1S/C6H15N.CH2O3/c1-4-7(5-2)6-3;2-1(3)4/h4-6H2,1-3H3;(H2,2,3,4)
InChIKey
AFQIYTIJXGTIEY-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Triethylammonium-Bicarbonat-Puffer ist ein häufig verwendetes chromatographisches Elutionsmittel, ein flüchtiger Puffer und Ionenpaarbildungsmittel in der mobilen Phase für die Aufreinigung von Nukleinsäuren und Biomolekülen.[1]
Anwendung
Puffer für die Ionenaustausch-Chromatographie und die Elektrophorese.
Triethylammonium-Bicarbonat(TEAB)-Puffer eignet sich zur Analyse von Proteinen oder nichtkovalenten makromolekularen Proteinkomplexen unter „nicht denaturierenden“ Bedingungen durch eine Elektrosprayionisation.[2]
Empfohlene Produkte
LiChropur Reagenzien eignen sich ideal für die HPLC- oder LC-MS-Analyse
Rechtliche Hinweise
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Improved preparation of 2 M triethylammonium bicarbonate
Carlson M, et al.
Green Chemistry Letters and Reviews, 8(3-4), 37-39 (2015)
D Lemaire et al.
Analytical chemistry, 73(8), 1699-1706 (2001-05-08)
The use of triethylammonium bicarbonate (TEAB) solution in electrospray mass spectrometry proved to be a very efficient way for studying proteins or noncovalent protein complexes under "nondenaturing" conditions. The low charge states observed in the mass spectra improve the separation
Peng Zhao et al.
Autophagy, 16(12), 2180-2192 (2020-01-28)
In plants, macroautophagy/autophagy has mainly been associated with stress-related processes but how it impacts normal physiological and developmental processes remains largely unexplored. Pollen germination is the critical first step toward fertilization in flowering plants. It is metabolically demanding and relies