Merck
5.43839
Supelco
Kaliumphosphat
anhydrous for HPLC LiChropur
Synonym(e):
Dikaliumhydrogenphosphat, Dikaliumphosphat, sek.-Kaliumphosphat
Größe auswählen
100 G
CHF 135.00
250 G
CHF 296.00
CHF 135.00
Voraussichtliches Versanddatum27. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 G
CHF 135.00
250 G
CHF 296.00
About This Item
Lineare Formel:
K2HPO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
174.18
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116105
EG-Index-Nummer:
231-834-5
NACRES:
NA.21
CHF 135.00
Voraussichtliches Versanddatum27. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
anhydrous
Qualitätsniveau
Form
solid
Methode(n)
HPLC: suitable
pH-Wert
9 (20 °C, 10 g/L in H2O)
Löslichkeit
1600 g/L
Dichte
2.44 g/cm3 at 20 °C
Schüttdichte
700‑1000 kg/m3
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
[K+].[K+].OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2K.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h;;(H3,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
InChIKey
ZPWVASYFFYYZEW-UHFFFAOYSA-L
Rechtliche Hinweise
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable