Wichtige Dokumente
S8045
Natriumhydroxid
BioXtra, ≥98% (acidimetric), pellets (anhydrous)
Synonym(e):
‘Caustic Soda’
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
>1 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
<18 mmHg ( 20 °C)
3 mmHg ( 37 °C)
Produktlinie
BioXtra
Assay
≥98% (acidimetric)
Form
pellets (anhydrous)
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Verunreinigungen
≤0.0005% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
mp (Schmelzpunkt)
318 °C (lit.)
Löslichkeit
H2O: 1 M, clear, colorless
Dichte
2.13 g/cm3 at 20 °C
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤0.005%
sulfate (SO42-): ≤0.05%
Kationenspuren
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.02%
Mg: ≤0.0005%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
SMILES String
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
InChIKey
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Anwendung
- um den pH-Wert von Lösungen anzupassen
- bei dem Verfahren zum Abschaben von Zellen von der Kulturplatte
- zur Herstellung von Formaldehydlösung
- zur Sanierung von Chromatographiesäulen
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)