Merck
415413
Sigma-Aldrich
Natronlauge
50% in H2O
Synonym(e):
Natriumhydroxid -Lösung
About This Item
Lineare Formel:
NaOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
40.00
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352316
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Agentur
suitable for DIN 38407-42
suitable for EPA 533
suitable for EPA 8327
suitable for EPA OTM-45
suitable for SM 4500 - NH3
Qualitätsniveau
Dampfdruck
3 mmHg ( 37 °C)
Form
liquid (viscous)
Konzentration
48-52% (by HCl, titration)
50% in H2O
Methode(n)
HPLC: suitable
pH-Wert
14
Dichte
1.515 g/mL at 25 °C
Anwendung(en)
PFAS testing
Lagertemp.
room temp
SMILES String
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
InChIKey
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Allgemeine Beschreibung
Natronlauge ist stark alkalisch. Sie wird bei der Herstellung von Zellophan, Rayon, Bleich- und Färbemitteln sowie Arzneimitteln verwendet. Außerdem dient sie dazu, Schwefelwasserstoff aus Petroleum abzuspalten und das Lignin des Holzes für die Papiererzeugung aufzubrechen.[1]
Anwendung
Natronlauge kann in den folgenden Verfahren eingesetzt werden:
  • Als Dedotierungs-Reagenz bei der Synthese von Graphen-/Polyanilin-Hybridmaterial.[2]
  • Als Lösungsmittel zur Untersuchung des Gewichtsverlusts von Aluminium durch Korrosion.4
  • Alkalischer Reagenzientest für Tannin- und Phenolverbindungen.[3]
  • Synthese von Nanopartikeln aus Einzelkristall-Zinkstannat (Zn2SnO4 und ZnSnO3).[4]
  • Schätzung des Proteingehalts und des α-Zellulosegehalts in Getreidenebenprodukten.[5]
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Single crystalline zinc stannate nanoparticles for efficient photo-electrochemical devices.
Miyauchi M, et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 46(9), 1529-1531 (2010)
Daly AO.
Sodium, 21-21 (2002)
Phytochemical investigation and chromatographic evaluation of the different extracts of tuber of Amorphaphallus paeoniifolius (Araceae).
De S and Ghosh AK.
International Journal of Pharmaceutical and Biomedical Research, 1(5), 150-157 (2010)
Barley husk and coconut shell reinforced polypropylene composites: the effect of fibre physical, chemical and surface properties.
Bledzki AK, et al.
Composites Science and Technology, 70(5), 840-846 (2010)
A nanostructured graphene/polyaniline hybrid material for supercapacitors.
Wang H, et al.
Nanoscale, 2(10), 2164-2170 (2010)
Artikel
LC-UV-MS workflow details teriparatide peptide mapping, including enzymatic digestion, separation conditions, and QTOF mass spectrometer identification.
Verwandter Inhalt
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf