Merck
5.43834
Supelco
Ammoniumacetat
for HPLC LiChropur
Synonym(e):
Ammoniumacetat
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C2H7NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
77.08
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
EG-Index-Nummer:
211-162-9
NACRES:
NA.21
Agentur
suitable for ASTM® 7968
suitable for ASTM® 7979
suitable for DIN 38407-42
suitable for EPA 1633
suitable for EPA 533
suitable for EPA 537.1
suitable for EPA 8327
suitable for EPA ACB B21-02
suitable for EPA ACB B23-05b
suitable for GB 31604.35-2016
suitable for GB 5009.253-2016
suitable for ISO 21675 2019
suitable for ISO 25101
suitable for ISO/CEN 15968-2010
Qualitätsniveau
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
suitable for FDA C-010.02
Form
solid
Methode(n)
HPLC: suitable
pH-Wert
6.7-7.3 (25 °C, 50 g/L in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
114 °C
Löslichkeit
1480 g/L
Dichte
1.17 g/cm3 at 20 °C
Schüttdichte
410 kg/m3
Lagertemp.
15-25°C
InChI
1S/C2H4O2.H3N/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);1H3
InChIKey
USFZMSVCRYTOJT-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Ammoniumacetat wird häufig als Puffer in der Hochleistungs-Flüssigkeitschromatographie (HPLC) verwendet. Es wird als mobile Phase zur Entwicklung einer neuartigen Speziationsmethode für Urinproben mit IEC-ICP-MS verwendet.
Anwendung
Anwendungsgebiete von Ammoniumacetat:
  • Mobile Phase in der Derivatisierungsreaktion zur Verbesserung des Nachweises und der Trennung von Glyphosat und Aminomethylphosphorsäure (AMPA) mittels Umkehrphasen-Flüssigkeitschromatographie (RPLC).
  • Pufferkomponente in der mobilen Phase der hydrophilen Interaktions-Flüssigkeitschromatographie (HILIC)-Methode zur Trennung und Bestimmung polarer Lipidklassen.
Empfohlene Produkte
LiChropur-Reagenzien eignen sich ideal für die HPLC- oder LC-MS-Analyse
Rechtliche Hinweise
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Ammonium acetate as a novel buffer for highly selective robust urinary HPLC-ICP-MS arsenic speciation methodology
Rodriguez PF, et al.
Talanta, 221, 121494-121494 (2021)
Evaluation and optimization of the derivatization reaction conditions of glyphosate and aminomethylphosphonic acid with 6-aminoquinolyl-N-hydroxysuccinimidyl carbamate using reversed-phase liquid chromatography
Fontas, C et al.
Journal of Separation Science, 43(20), 3931-3939 (2020)
Hydrophilic interaction liquid chromatography coupled with tandem mass spectrometry method for quantification of five phospholipid classes in various matrices
Mazzella N, et al.
MethodsX, 10, 102026-102026 (2023)
Verwandter Inhalt
FAS, auch „Forever Chemicals“ (oder ewige Chemikalien) genannt, verbleiben in der Umwelt und stellen ein Gesundheitsrisiko dar. Entdecken Sie unsere Tools für die Umweltüberwachung zur Quantifizierung von PFAS, die Forscher, Aufsichtsbehörden und Labore bei der Prüfung auf PFAS unterstützen.
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.