Merck
04716728001
Roche
DNase I, rekombinant, RNase-frei
from bovine pancreas, expressed in Pichia pastoris
Größe auswählen
10000 UNITS
CHF 470.00
CHF 470.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
10000 UNITS
CHF 470.00
About This Item
EC-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352204
NACRES:
NA.21
CHF 470.00
Check Cart for Availability
Biologische Quelle
bovine pancreas
Qualitätsniveau
Rekombinant
expressed in Pichia pastoris
Form
solution
Mol-Gew.
~39 kDa
Verpackung
pkg of 10,000 U
Hersteller/Markenname
Roche
Optimaler pH-Wert
7.0-8.0
Löslichkeit
water: soluble
Allgemeine Beschreibung
Rekombinante DNase I ist eine DNA-spezifische Endonuklease. Das Enzym katalysiert die Zersetzung von sowohl doppelsträngiger als auch einzelsträngiger DNA zufällig, indem Phosphodiesterverbindungen zu der DNA hydrolysiert werden, was zu einer Mischung aus Oligo- und Mononukleotiden führt. Alle während des Herstellungsprozesses von DNase I rekombinant verwendeten Materialien sind nicht tierischen Ursprungs, wodurch ein tierversuchsfreies Produkt entsteht.
Inhalt
  • Rekombinante DNase I, RNase-frei, 10 E/μl
  • Inkubationspuffer, Konzentration 10x
Spezifität
Hitzeinaktivierung: Eine Einheit DNase I, rekombinant, RNase-frei wird durch eine 10-minütige Inkubation bei 75 °C hitzeinaktiviert.
Wichtiger Hinweis: Alternativ kann DNase I, rekombinant, RNase-frei durch eine Phenolextraktion gemäß Standardprotokollen, z. B. Current Protocols in Molecular Biology, inaktiviert und entfernt werden.
Anwendung
DNase I, rekombinant, RNase-frei kann zur Zersetzung von DNA in Anwendungen, die empfindlich auf die Gegenwart von DNA reagieren, eingesetzt werden.[1][2][3] DNase I wird beispielsweise häufig für Folgendes eingesetzt:
  • Entfernen von genomischer DNA aus RNA-Aufbereitungen vor RT-PCR
  • Isolieren von DNA-freier RNA nach In-Vitro-Transkriptionsreaktionen
  • Durchführen von Nick-Translationen
  • Kartierung DNase-empfindlicher Bereiche in eukaryotischer DNA
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Eliminiert die DNA-Kontamination aus jeder RNA-Probe
  • Enthält keine nachweisbare RNase- oder Proteaseaktivität
  • Kann hitzeinaktiviert werden, wodurch die Notwendigkeit für eine organische Extraktion entfällt
  • Wird mit einem optimierten Inkubationspuffer geliefert, der eine maximale DNase-Aktivität unterstützt
  • Wird durch einen vollständig tierversuchsfreien Prozess hergestellt, um jedes Risiko im Zusammenhang mit Material tierischen Ursprungs zu eliminieren
Verpackung
1 Kit mit 2 Komponenten
Qualität
Abwesenheit von Verunreinigungen: Jede Charge wird geprüft, um die Abwesenheit von RNase und Proteasen nach Maßgabe der aktuellen Qualitätskontrollverfahren sicherzustellen.
Spezifikationen
Glykosylierte Form
Rekombinante DNase I ist heterogen N-glykosyliert, wodurch sie in der Gelelektrophorese als zwei Banden erscheint.
Zweiwertiges Ion erforderlich
DNase I erfordert zweiwertige Kationen für eine maximale Aktivität. Die DNA-spezifische Endonuklease wird durch Ionen wie Magnesiumionen aktiviert und durch Calciumionen stimuliert. Daher wird das Enzym durch Metallchelatbildner wie EDTA gehemmt.
Einheitendefinition
Eine Einheit ist die Enzymaktivität, die in 1 ml bei 260 nm eine Steigerung der Absorption von 0,001/Minute unter Assaybedingungen bewirkt.
Assaybedingungen:
Die Volumenaktivität wird gemäß der folgenden Assaymischung bestimmt. 100 μg Kälberthymus-DNA wird in 2,5 ml 1x Inkubationspuffer mit 40 bis 70 Einheiten DNase I, rekombinant, RNase-frei bei +25 °C inkubiert. Die Steigerung der Absorption wird bei 260 nm gemessen.
Angaben zur Herstellung
Aktivator: Zweiwertige Metallionen
Arbeitslösung: Lagerpuffer: 20 mM Tris-HCl, 50 mM NaCl, 2 mM CaCl2, 2 mM MgCl2, 1 mM Dithioerythritol, 0,1 mg/ml Pefabloc SC, 50 % Glycerin (v/v), pH-Wert 7,6 (bei 4 °C).
Inkubationspuffer (10x): 400 mM Tris-HCl, 100 mM NaCl, 60 mM MgCl2, 10 mM CaCl2, pH-Wert 7,9
Enzymverdünnungspuffer: 25 mM Tris-HCl, 50 % Glycerin (v/v), pH-Wert 7,6 (bei 4 °C).
Lagerung und Haltbarkeit
Unverdünnt bei -15 bis -25 °C aufbewahren; Lagerpuffer bei 4 °C.
Sonstige Hinweise
Nur für die Life-Science-Forschung. Nicht für den Einsatz in diagnostischen Verfahren geeignet.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Christina N Cheng et al.
Journal of visualized experiments : JoVE, (89)(89), doi:10-doi:10 (2014-08-01)
The zebrafish embryo is now commonly used for basic and biomedical research to investigate the genetic control of developmental processes and to model congenital abnormalities. During the first day of life, the zebrafish embryo progresses through many developmental stages including
Lucas R Smith et al.
Cellular physiology and biochemistry : international journal of experimental cellular physiology, biochemistry, and pharmacology, 54(3), 333-353 (2020-04-11)
Cell migration and extracellular matrix remodeling underlie normal mammalian development and growth as well as pathologic tumor invasion. Skeletal muscle is no exception, where satellite cell migration replenishes nuclear content in damaged tissue and extracellular matrix reforms during regeneration. A
In Kyoung Mah et al.
Developmental biology, 416(1), 82-97 (2016-06-18)
Polarized epithelia define boundaries, spaces, and cavities within organisms. Cavitation, a process by which multicellular hollow balls or tubes are produced, is typically associated with the formation of organized epithelia. In order for these epithelial layers to form, cells must
Kirsten Richter et al.
The Journal of biological chemistry, 295(23), 7849-7864 (2020-04-23)
Activation of the T cell receptor (TCR) results in binding of the adapter protein Nck (noncatalytic region of tyrosine kinase) to the CD3ϵ subunit of the TCR. The interaction was suggested to be important for the amplification of TCR signals
Kwok-Fong Chan et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(24) (2020-12-17)
The ongoing development of drug resistance in HIV continues to push for the need of alternative drug targets in inhibiting HIV. One such target is the Reverse transcriptase (RT) enzyme which is unique and critical in the viral life cycle-a
Artikel
Organoid culture products to generate tissue and stem cell derived 3D brain, intestinal, gut, lung and cancer tumor organoid models.
Protokolle
DNase I from bovine pancreas is a glycoprotein of Mr 37000. A special procedure is used to remove RNases from the DNase preparation.
Verwandter Inhalt
Find protein research tools to prepare, isolate, and analyze proteins. Organized by how to extract, protect, purify, enrich, modify, and quantify proteins.