Fortfahren mit
D5319
Desoxyribonuklease I Rind
recombinant, expressed in Pichia pastoris, buffered aqueous glycerol solution, ≥5,000 units/mg protein
Synonym(e):
DNAse I, Desoxyribonukleat-5′-oligo-nukleotidhydrolase
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
500 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 274.00
2 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 829.00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EG-Nummer:
MDL number:
Specific activity:
≥5,000 units/mg protein
Assay:
≥95%
Biological source:
bovine
Recombinant:
expressed in Pichia pastoris
CHF 274.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
bovine
Quality Segment
recombinant
expressed in Pichia pastoris
assay
≥95%
form
buffered aqueous glycerol solution
specific activity
≥5,000 units/mg protein
mol wt
~39 kDa
technique(s)
DNA extraction: suitable
input
general use sample(s)
suitability
suitable for molecular biology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
foreign activity
RNAse and protease, free
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Application
DNase I von Sigma wurde in einer Studie verwendet, um durch Behandlung von nukleärem Lysat einzelne Nukleosome zu erhalten. Außerdem wurde das Enzym für die Präparierung und das Abernten von Milchdrüsen der Maus genutzt.
Ebenso wurde Desoxyribonuklease I des Rindes in einer Studie genutzt, um die initialen Aktionen von Desoxyribonuklease der Milz und des Pankreas zu vergleichen. Außerdem wurde Desoxyribonuklease I des Rindes in einer Studie verwendet, um Deoxythymidin-3′, 5′-di-p-nitrophenylphosphat als synthetisches Substrat aus Desoxyribonuklease des Rinderpankreas zu untersuchen.
Wird verwendet für das Entfernen von DNA aus Proteinproben.
Biochem/physiol Actions
Dnase I ist eine Endonuklease; sie wirkt auf Phosphodiesterbindungen, die neben Pyrimidinen liegen, und erzeugt so Polynukleotide mit terminalen 5′-Phosphaten. Der optimale pH-Wert liegt zwischen 7 und 8. Zweiwertige Kationen wie Mn2+, Ca2+, Co2+ und Zn2+ aktivieren das Enzym. Eine Konzentration von 5 mM Ca2+ stabilisiert das Enzym gegen proteolytische Verdauung. 2-Mercaptoethanol, Chelatoren, Natriumdodecylsulfat (SDS) und Aktin hemmen bekanntlich die Enzymaktivität.
Erzeugt aus ein- und doppelsträngiger DNA mittels Verdau eine Mischung aus Mono- und Oligonukleotiden, die 5′-Phosphate und 3′-OH-Termini besitzen. Diese katalytische Aktivität ist divalent ionenabhängig. In Gegenwart von Mg2+ hydrolysiert DNase I jeden Strang von Doppelstrang-DNA unabhängig und nach dem Zufallsprinzip. In Gegenwart von Mn2+ können beide Stränge aufgespalten werden.
Features and Benefits
  • RNA-Aufreinigung durch Entfernen von DNA
  • Präparation von DNA für die Nick-Translation1
  • Footprinting-Assays für die Bestimmung von DNA-Protein-Interaktionen2
Physical form
Wird als Lösung in 4 mg/ml Glycin bei pH 5,0, 5 mM Calciumacetat und 50 % Glycerin geliefert
Preparation Note
Produziert ohne Verwendung von Tierzellen oder Materialien tierischen Ursprungs
Other Notes
Eine Einheit erzeugt ein ΔA260 von 0,001 pro Minute und pro Milliliter Reaktionsgemisch, wobei DNA vom Thymus des Kalbs bei einem pH-Wert von 5,0 und einer Temperatur von 25 °C verwendet wird.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
260913D7291SRE0119
description
recombinant, expressed in Pichia pastoris, buffered aqueous glycerol solution, ≥5,000 units/mg protein
description
Native DNase I from bovine pancreas.
description
-
description
For gDNA removal, recombinant, expressed in Pichia pastoris, Heat labile, Triton-free
technique(s)
DNA extraction: suitable
technique(s)
-
technique(s)
DNA extraction: suitable
technique(s)
-
specific activity
≥5,000 units/mg protein
specific activity
≥60,000 dornase units/mg dry wt
specific activity
10000 units/mg protein
specific activity
-
biological source
bovine
biological source
bovine pancreas
biological source
bovine pancreas
biological source
-
assay
≥95%
assay
-
assay
-
assay
-
suitability
suitable for molecular biology
suitability
-
suitability
suitable for molecular biology
suitability
-
recombinant
expressed in Pichia pastoris
recombinant
-
recombinant
-
recombinant
expressed in Pichia pastoris
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Desoxyribonuklease I Rind
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)