Fortfahren mit
D2821
Desoxyribonuklease I Rind
recombinant, expressed in Pichia pastoris, lyophilized powder, RNAse and protease, free
Synonym(e):
DNAse I, Desoxyribonukleat-5′-oligo-nukleotidhydrolase
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10000 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 350.00
50000 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 1’440.00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EG-Nummer:
MDL number:
Specific activity:
≥4,000 units/mg protein
Biological source:
bovine
Recombinant:
expressed in Pichia pastoris
CHF 350.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
bovine
Quality Segment
recombinant
expressed in Pichia pastoris
form
lyophilized powder
specific activity
≥4,000 units/mg protein
mol wt
~39 kDa
technique(s)
DNA extraction: suitable
solubility
H2O: soluble (pH 4.0-9.0)
suitability
suitable for molecular biology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
foreign activity
RNAse and protease, free
storage temp.
2-8°C
Application
Wird verwendet für das Entfernen von DNA aus Proteinproben.
Deoxyribonuclease I bovine has been used in a study to investigate the inhibition of DNA polymerase by extracts of rat liver. Deoxyribonuclease I bovine has also been used in a study to investigate the effects of ionic strength on enzymic activity.
The enzyme from Sigma has been used for the digestion of DNA extracted from Agave spp. clones. The enzyme was used during a study that investigated the effect of epigenetic changes on the regulatory expression of KNOTTED1-like HOMEOBOX (KNOX) transcription factors.[1]
Deoxyribonuclease I bovine has been used in the preparation of cold cell lysis buffer, complete RNA lysis buffer, cell lysis buffer for testing the expression of recombinant tagged protein.
Biochem/physiol Actions
Erzeugt aus ein- und doppelsträngiger DNA mittels Verdau eine Mischung aus Mono- und Oligonukleotiden, die 5′-Phosphate und 3′-OH-Termini besitzen. Diese katalytische Aktivität ist divalent ionenabhängig. In Gegenwart von Mg2+ hydrolysiert DNase I jeden Strang von Doppelstrang-DNA unabhängig und nach dem Zufallsprinzip. In Gegenwart von Mn2+ können beide Stränge aufgespalten werden.
DNase I is an endonuclease that acts on phosphodiester bonds adjacent to pyrimidines to produce polynucleotides with terminal 5′-phosphates. The pH optimum is found to be between 7 and 8. Divalent cations such as Mn2+, Ca2+, Co2+, and Zn2+ are activators of the enzyme. A concentration of 5 mM Ca2+ stabilizes the enzyme against proteolytic digestion.[2] 2-Mercaptoethanol, chelators, sodium dodecyl sulfate (SDS)[3] and actin[4] are known to inhibit the enzyme activity.
Features and Benefits
  • RNA-Aufreinigung durch Entfernen von DNA
  • Präparation von DNA für die Nick-Translation1
  • Footprinting-Assays für die Bestimmung von DNA-Protein-Interaktionen2
Physical form
supplied as a lyophilized powder containing glycine as a stabilizer
Preparation Note
Produced without using any animal cells or animal derived materials.
The enzyme powder may be reconstituted in water or any buffer at pH 4.0-9.0, except phosphate buffer. Calcium chelators should be avoided. 10 mg/mL solution of DNAse I in 0.15 M NaCl may lose <10% of its activity when stored for a week in aliquots at –20 °C. The same solutions stored in aliquots at 2-8 °C can lose approximately 20% activity. It remains active for upto five hours at 60 °C and loses activity in <10 minutes at 68 °C. It loses activity at the rate of 6%/hour in acetate buffer (pH 5.0) and tris buffer ((pH 7.2) at 1 mg/mL concentration.
Other Notes
One unit will produce a ΔA260 of 0.001 per min per mL reaction mixture using calf thymus DNA at pH 5.0 and 25°C
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
D5319D8764D4513
biological source
bovine
biological source
bovine
biological source
bovine spleen
biological source
bovine pancreas
specific activity
≥4,000 units/mg protein
specific activity
≥5,000 units/mg protein
specific activity
≥1,000 units/mg protein
specific activity
≥2,000 units/mg protein
technique(s)
DNA extraction: suitable
technique(s)
DNA extraction: suitable
technique(s)
DNA extraction: suitable, tissue culture: suitable
technique(s)
DNA purification: suitable
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
cell analysis
application(s)
diagnostic assay manufacturing
form
lyophilized powder
form
buffered aqueous glycerol solution
form
essentially salt-free, lyophilized powder
form
lyophilized powder
recombinant
expressed in Pichia pastoris
recombinant
expressed in Pichia pastoris
recombinant
-
recombinant
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Desoxyribonuklease I Rind
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)