Merck
172426
Sigma-Aldrich
Glucoamylase, Rhizopus sp.
Glucoamylase is a multi-domain enzyme that belongs to the glycosyl hydrolase 15 family. Useful for the enzymatic determination of starch.
Synonym(e):
Glucoamylase, Rhizopus sp.
Größe auswählen
5 KU
CHF 301.00
CHF 301.00
Voraussichtliches Versanddatum30. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 KU
CHF 301.00
About This Item
CAS-Nummer:
EC-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
NACRES:
NA.54
CHF 301.00
Voraussichtliches Versanddatum30. Mai 2025
Biologische Quelle
fungus (Rhizopus spp.)
Qualitätsniveau
Form
lyophilized
Spezifische Aktivität
≥10 unit/mg solid
≥20 units/mg protein
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Löslichkeit
aqueous buffer: 1 mg/mL
water: 1 mg/mL
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Native Glucoamylase aus Rhizopus-Spezies. Glucoamylase ist ein Multidomäne-Enzym, das zu der Glycosylhydrolase-15-Familie gehört. Es katalysiert die Hydrolyse von 1,4-gebundenen α-D-Glucose-Resten in Glucosylpolyscchariden und setzt Glucose-Einheiten frei. Nützlich für die enzymatische Bestimmung von Stärke.
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Einheitendefinition
Eine Einheit ist als die Menge an Enzym, die je Minute bei 37 °C und einem pH-Wert von 6,0 1 µmol Glucose aus Maltopentaose freisetzt.
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C). Stammlösungen sind bei -20 °C bis zu 3 Monate haltbar. Wiederholte Einfrier-Auftau-Zyklen der Lösungen vermeiden.
Sonstige Hinweise
Hiromi, K., et al. 1973. Biochim. Biophys. Acta302, 362.
Kelly, J.J. und Alpers, D.H. 1973. Biochim. Biophys. Acta315, 113.
Jeffrey, P.L., et al. 1970. Biochemistry9, 1403.
Brown, B. und Brown, D.H. 1965. Biochim. Biophys. Acta110, 124.
Tsujisaka, Y., et al. 1958. Nature181, 770.
Miller, K.D. und Copeland, W.H. 1956. Biochim. Biophys. Acta22, 193.
French, D. und Knapp, D.W. 1950. J. Biol. Chem.187, 463.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Resp. Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable