A9228
Amyloglucosidase from Rhizopus sp.
≥40,000 units/g solid
Synonym(e):
1,4-α-D-Glucan glucohydrolase, Exo-1,4-α-glucosidase, Glucoamylase
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
lyophilized solid
Spezifische Aktivität
≥40,000 units/g solid
Löslichkeit
0.03 M sodium citrate-phosphate buffer, pH 4.5: soluble 5.0 mg/mL
Lagertemp.
−20°C
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Einheitendefinition
Physikalische Form
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Resp. Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Protokolle
This procedure may be used for the determination of Amyloglucosidase activity using starch as the substrate.