Wichtige Dokumente
ROAMYGLL
Roche
Amyloglucosidase
from Aspergillus niger
Synonym(e):
Aspergillus niger, disaccharidase-type a-glucosidase
Größe auswählen
CHF 190.00
Größe auswählen
About This Item
CHF 190.00
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
Aspergillus niger
Qualitätsniveau
Form
lyophilized
Spezifische Aktivität
6 U/mg (approximately 6 U/mg lyophilizate at +25°C with glycogen as the substrate)
~6 units/mg protein (At 25 °C with glycogen as the substrate.)
Mol-Gew.
97 kDa
Verpackung
pkg of 3,500 U (11202367001)
pkg of 500 U (11202332001)
Hersteller/Markenname
Roche
Optimaler pH-Wert
4.6-4.8
Lagertemp.
2-8°C
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Angaben zur Herstellung
The following concentrations should be taken as a guideline:
- Western blot: 1 to 10 μg/ml
Working solution: Tris-buffered saline containing 0.1% Tween 20.
Storage conditions (working solution): 2 to 8 °C
Sonstige Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Resp. Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?