Merck
673943
Sigma-Aldrich
2-Methoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-Dioxaborolan
96%
Synonym(e):
Methoxyboronsäure-pinakolester
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H15BO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
158.00
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
96%
Brechungsindex
n20/D 1.4096
Dichte
0.9642 g/mL at 25 °C
SMILES String
COB1OC(C)(C)C(C)(C)O1
InChI
1S/C7H15BO3/c1-6(2)7(3,4)11-8(9-5)10-6/h1-5H3
InChIKey
JZZJAWSMSXCSIB-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
108.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
42.2 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)