Merck
697230
Sigma-Aldrich
[1,1′-Bis(diphenylphosphino)ferrocen]dichlorpalladium(II)
[1,1′-Bis(diphenylphosphino)ferrocene]dichloropalladium(II)
Synonym(e):
Pd(dppf)Cl2
About This Item
Lineare Formel:
(C17H14P)2Fe · PdCl2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
731.70
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161600
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
powder
Qualitätsniveau
Eignung der Reaktion
core: palladium
reaction type: Cross Couplings
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
mp (Schmelzpunkt)
266-283 °C (lit.)
SMILES String
[Fe].Cl[Pd]Cl.[CH]1[CH][CH][C]([CH]1)P(c2ccccc2)c3ccccc3.[CH]4[CH][CH][C]([CH]4)P(c5ccccc5)c6ccccc6
InChI
1S/2C17H14P.2ClH.Fe.Pd/c2*1-3-9-15(10-4-1)18(17-13-7-8-14-17)16-11-5-2-6-12-16;;;;/h2*1-14H;2*1H;;/q;;;;;+2/p-2
InChIKey
JCWIWBWXCVGEAN-UHFFFAOYSA-L
Anwendung
Katalysator für C-C- und C-N-Kupplungsreaktionen.
Pd(dppf)Cl2 kann als effektiver Palladiumkatalysator für die folgenden Reaktionen verwendet werden:
  • Kreuzkupplung von sec-Alkyl- und n-Alkyl-Grignard-Reagenzien mit hoher Ausbeute und Selektivität.[1]
  • Suzuki-Kupplung von Arylboronestern mit [11C]Methyliodid zur Bildung von funktionalisierten [11C]Toluol-Derivaten.[2]
  • Kumada-Kreuzkupplung von 1,3,5-Tribrombenzol mit Grignard-Reagenzien zur Bildung von sternförmigen Oligothiophenen.[3]
Für kleinformatige und Hochdurchsatz-Anwendungen ist das Produkt auch als ChemBeads erhältlich (919780).
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Dichloro [1,1?-bis (diphenylphosphino) ferrocene] palladium (II): an effective catalyst for cross-coupling reaction of a secondary alkyl grignard reagent with organic halides.
Hayashi T
Tetrahedron Letters, 20(21), 1871-1874 (1979)
Shirbin, S. J. et al.
Tetrahedron Letters, 51, 2971-2971 (2010)
Star?Shaped Oligothiophenes for Solution?Processible Organic Field?Effect Transistors.
Ponomarenko S
Advances in Functional Materials, 13(8), 591-596 (2003)
An improved synthesis of substituted [11C] toluenes via Suzuki coupling with [11C] methyl iodide
Hostetler E
Journal of Labelled Compounds & Radiopharmaceuticals, 48(9), 629-634 (2005)
Shunsuke Chiba et al.
Journal of the American Chemical Society, 131(36), 12886-12887 (2009-08-25)
A Pd(II)-catalyzed ring expansion-reaction of cyclic 2-azidoalcohol derivatives was found to proceed via an unprecedented C-C bond cleavage-C-N bond formation sequence, providing substituted azaheterocycles.
Artikel
Tandem hydroboration Suzuki Coupling both intermolecular and intramolecular gave diverse alkyl substituted products dppf
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 2 Ratings-Only Reviews