Wichtige Dokumente
188913
1,3,2-Benzodioxaborol
98%
Synonym(e):
Catecholboran
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
liquid
Eignung der Reaktion
reagent type: reductant
Brechungsindex
n20/D 1.507 (lit.)
bp
50 °C/50 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
12 °C (lit.)
Dichte
1.125 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[bH]1oc2ccccc2o1
InChI
1S/C6H5BO2/c1-2-4-6-5(3-1)8-7-9-6/h1-4,7H
InChIKey
CENMEJUYOOMFFZ-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
35.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
2 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Arylboronic acids and esters, vital tools in chemical transformations, find extensive use, particularly in the Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction.