213993
4-Iod-pyrazol
99%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
108-110 °C (lit.)
SMILES String
Ic1cn[nH]c1
InChI
1S/C3H3IN2/c4-3-1-5-6-2-3/h1-2H,(H,5,6)
InChIKey
LLNQWPTUJJYTTE-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable