Merck
418714
Sigma-Aldrich
Triphenylborat
≥97%
Synonym(e):
NSC 806, Triphenoxyborane, Triphenyl ester boric acid
Größe auswählen
10 G
CHF 73.90
CHF 73.90
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 G
CHF 73.90
About This Item
Lineare Formel:
(C6H5O)3B
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
290.12
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 73.90
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
≥97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
98-101 °C (lit.)
SMILES String
O(B(Oc1ccccc1)Oc2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C18H15BO3/c1-4-10-16(11-5-1)20-19(21-17-12-6-2-7-13-17)22-18-14-8-3-9-15-18/h1-15H
InChIKey
MDCWDBMBZLORER-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Catalyst involved in:
  • Multicomponent aziridination of aldehydes
  • Hetero-Diels-Alder reactions and Mukaiyama aldol condensation
  • Cross-metathesis of alkenes with 3-nitropropene
  • Asymmetric Claisen rearrangement of unactivated allyl vinyl ethers
  • Ethoxylation
  • Asymmetric aziridination of imines
Piktogramme
Skull and crossbonesCorrosion
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)