Merck
901062
Sigma-Aldrich
Pinacol (dichloromethyl) boronate
≥95%
Synonym(e):
1,3,2-Dioxaborolane, 2-(dichloromethyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, Dichloromethyl pinacol boronate
Größe auswählen
1 G
CHF 187.00
5 G
CHF 612.00
CHF 187.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 187.00
5 G
CHF 612.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H13BCl2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
210.89
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.22
CHF 187.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
≥95%
Form
(Powder or Solid or Crystals or Semi-Solid or Liquid)
Brechungsindex
n/D 1.4511
Dichte
1.1423
Funktionelle Gruppe
chloro
SMILES String
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C(Cl)Cl
InChI
1S/C7H13BCl2O2/c1-6(2)7(3,4)12-8(11-6)5(9)10/h5H,1-4H3
InChIKey
GQFQFYFLABSDDS-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Pinacol (dichloromethyl) boronate is a general reagent that was employed by Prof. Greg C. Fu and coworkers to achieve the iterative synthesis of asymmetric (secondary) alkyl boronate esters.[1] These can be further derivatized through a growing suite of chemical transformations developed in the last decade (cross coupling, oxidation, amination, halogenation) that proceed with stereochemical fidelity.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
201.2 °F
Flammpunkt (°C)
94 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
A general, modular method for the catalytic asymmetric synthesis of alkylboronate esters.
Schmidt J, et al.
Science, 354(6317), 1265-1269 (2016)