Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
Wichtige Dokumente
656984
Isopropylmagnesiumchlorid-Lithiumchlorid-Komplex -Lösung
1.3 M in THF
Synonym(e):
Turbo Grignard
About This Item
Empfohlene Produkte
Eignung der Reaktion
reaction type: Grignard Reaction
Qualitätsniveau
100
200
Konzentration
1.3 M in THF
Dichte
0.951 g/mL at 25 °C
SMILES String
[Li]Cl.CC(C)[Mg]Cl
InChI
1S/C3H7.2ClH.Li.Mg/c1-3-2;;;;/h3H,1-2H3;2*1H;;/q;;;2*+1/p-2
InChIKey
CWTUREABAILGIK-UHFFFAOYSA-L
Verwandte Kategorien
Anwendung
Für:
- Die Aufbereitung von funktionalisierten acyclischen Alkenylmagnesiumreagenzien/Aufbereitung von 1,2-Diketonen
- Die Aufbereitung von cyclischen Alkenyl- und Dienylmagnesiumreagenzien
- Die Aufbereitung von funktionalisierten Triazenen/die Aufbereitung von Carbazolen
- Die regioselektive Funktionalisierung von trisubstituierten Pyridinen
- Die elektrophile Aminierung für die Herstellung von Aminen
- Die Aufbereitung von Grignard-Reagenzien in Gegenwart von maskierten Ketonen und Aldehyden (mit leicht zu entschützenden silylierten Cyanohydrinen)
- Die Aufbereitung von benzylischen Grignard-Reagenzien über einen Schwefel-Magnesium-Austausch
- Die Funktionalisierung von ungeschützten aromatischen und heteroaromatischen Carbonsäuren über einen I-Mg-Austausch
- Die Funktionalisierung von ungeschützten Imidazolen über einen I-Mg-Austausch
- Die Bildung von Pyridin
- Die Funktionalisierung von Cyclopentenderivaten
- Die Herstellung von 2,3-funktionalisierten Furanen, Benzofuranen und Thiophenen
- Die stereoselektive Synthese von substituierten Cyclopropanen
Verpackung
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
1.4 °F
Flammpunkt (°C)
-17 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Salt additives increase both the rate and the efficiency of the Mg-halogen exchange reaction. The most effective reagents are generated with R-MgCl (R = i-Pr, s-Butyl) and 1.0 equiv of LiCl.
Transformative reagents enable selective conversions within molecules containing sensitive functionalities under mild reactions.
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 answer-
Helpful?
-
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdfHelpful?