Merck
441562
Sigma-Aldrich
N-Acetyl-L-hydroxyprolin
≥98%, for peptide synthesis
Synonym(e):
trans-1-Acetyl-4-hydroxy-L-prolin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H11NO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
173.17
Beilstein:
84043
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
product name
N-Acetyl-L-hydroxyprolin, ≥98%
Assay
≥98%
Form
powder
Optische Aktivität
[α]20/D −119°, c = 4 in H2O
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp (Schmelzpunkt)
132-133 °C (dec.) (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
CC(=O)N1C[C@H](O)C[C@H]1C(O)=O
InChI
1S/C7H11NO4/c1-4(9)8-3-5(10)2-6(8)7(11)12/h5-6,10H,2-3H2,1H3,(H,11,12)/t5-,6+/m1/s1
InChIKey
BAPRUDZDYCKSOQ-RITPCOANSA-N
Anwendung
Trans-1-Acetyl-4-hydroxy-L-prolin kann verwendet werden:
  • In der stereospezifischen Synthese von 4-Fluorglutaminsäure.
  • Zur Synthese der molekularen Zielen für die Von Hippel-Lindau (VHL) E3 Ubiquitin-Ligase.
  • Als ein Vorläufer für die Synthese von Pseudopoly(aminosäuren), wie Poly(trans-4-hydroxy-4-acyl-L-prolinester) und als biologisch abbaubares Polymer, Poly(milchsäure-glycolsäure-4-hydroxyprolin).
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Structure-guided design and optimization of small molecules targeting the protein?protein interaction between the von Hippel?Lindau (VHL) E3 ubiquitin ligase and the hypoxia inducible factor (HIF) alpha subunit with in vitro nanomolar affinities.
Galdeano C, et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 57(20), 8657-8663 (2014)
Pseudopoly (amino acids): A Study of the Synthesis and Characterization of Poly (trans-4-hydroxy-N-acyl-L-proline esters).
Kwon H Y and Langer R
Macromolecules, 22(8), 3250-3255 (1989)
Synthesis and characterization of a novel biodegradable polymer poly (lactic acid?glycolic acid?4?hydroxyproline).
Duan J, et al.
Journal of Applied Polymer Science, 103(6), 3585-3590 (2007)
Stereospecific syntheses of all four stereoisomers of 4-fluoroglutamic acid.
Hudlicky M.
Journal of Fluorine Chemistry, 60(2-3), 193-210 (1993)
A Harris et al.
European journal of medical research, 3(4), 182-188 (1998-05-16)
Oxaceprol, an established drug for treatment of degenerative joint disease, has recently been shown in vitro to reduce leukocyte adhesion to cultured endothelial cells and leukocyte extravasation in vivo in an arthritis animal model. The aim of this study was