The molecular weight of this product varies based on the average number of methyl groups per glucose residue, which is reported on the Certificate of Analysis. The data is presented as follows: 1.6, 1292; 1.7, 1302; 1.8, 1311; 1.9, 1320; 2.0, 1331; 2.1, 1341.
Wichtige Dokumente
M7439
Methyl-β-Cyclodextrin
Synonym(e):
Methyl-beta-cyclodextrin
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
Qualitätsniveau
Verunreinigungen
<10.0% water (Karl Fischer)
Farbe
white
mp (Schmelzpunkt)
180-182 °C (lit.)
SMILES String
O1C2OC(C(OC3OC(C(OC4OC(C(OC5OC(C(OC6OC(C(OC7OC(C(OC8OC(C1C(C8OC)O)COC)C(C7OC)O)COC)C(C6OC)O)COC)C(C5OC)O)COC)C(C4OC)O)COC)C(C3OC)O)COC)C(C2OC)O)COC
InChI
1S/C56H98O35/c1-64-15-22-36-29(57)43(71-8)50(78-22)86-37-23(16-65-2)80-52(45(73-10)30(37)58)88-39-25(18-67-4)82-54(47(75-12)32(39)60)90-41-27(20-69-6)84-56(49(77-14)34(41)62)91-42-28(21-70-7)83-55(48(76-13)35(42)63)89-40-26(19-68-5)81-53(46(74-11)33(40)61)87-38-24(17-66-3)79-51(85-36)44(72-9)31(38)59/h22-63H,15-21H2,1-14H3
InChIKey
QGKBSGBYSPTPKJ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
368.6 °F
Flammpunkt (°C)
187 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
-
What is the molecular weight of product M7439-1G? It is not available online or on the delivered bottle.