Merck
A7250
Sigma-Aldrich
N-Acetyl-L-Cystein
≥99% (TLC)
Synonym(e):
LNAC, NAC
About This Item
Lineare Formel:
HSCH2CH(NHCOCH3)CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
163.19
Beilstein:
1724426
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.26
product name
N-Acetyl-L-Cystein, Sigma Grade, ≥99% (TLC), powder
Qualität
Sigma Grade
Qualitätsniveau
Assay
≥99% (TLC)
Form
powder
Farbe
white to off-white
mp (Schmelzpunkt)
106-108 °C (lit.)
Löslichkeit
H2O: 100 mg/mL (with heating)
Anwendung(en)
cell analysis
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(=O)N[C@@H](CS)C(O)=O
InChI
1S/C5H9NO3S/c1-3(7)6-4(2-10)5(8)9/h4,10H,2H2,1H3,(H,6,7)(H,8,9)/t4-/m0/s1
InChIKey
PWKSKIMOESPYIA-BYPYZUCNSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
N-Acetyl-L-Cystein wurde verwendet, um die sauerstoffabhängige Hydroxyurea-Empfindlichkeit von Saccharomyces cerevisiae zu unterdrücken. Es wurde auch als Antioxidans zur Behandlung von murinen C2C12-Myoblasten eingesetzt.
Biochem./physiol. Wirkung
Antioxidans und mukolytisches Agens. Erhöht den zellulären Pool an Radikalfängern. Apoptose verhindernde Wirkung in neuronalen Zellen und Apoptose induzierende Wirkung in glatten Muskelzellen wurde beobachtet. Inhibiert HIV Replikation. Fungiert möglicherweise als Substrat für mikrosomale Glutathion-Transferase.
Anwendung
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Low levels of lipopolysaccharide modulate mitochondrial oxygen consumption in skeletal muscle
Madlyn I. Frisard
Metabolism and Disease, 64(3), 416-427 (2015)
Loss of SOD1 and LYS7 Sensitizes Saccharomyces cerevisiae to Hydroxyurea and DNA Damage Agents and Downregulates MEC1 Pathway Effectors?
Carole D. Carter
Journal of Virology, 25(23), 10273-10285 (2005)
Carolina Martinez Romão et al.
Life sciences, 231, 116544-116544 (2019-06-11)
To investigate the effect of long-term N-acetyl-l-cysteine (NAC) treatment in Wistar rats subjected to renal ischemia and reperfusion (IR) and a chronic high‑sodium diet (HSD). Adult male Wistar rats received an HSD (8.0% NaCl) or a normal‑sodium diet (NSD; 1.3%
Yuval Samuni et al.
Biochimica et biophysica acta, 1830(8), 4117-4129 (2013-04-27)
N-acetylcysteine (NAC) has been in clinical practice for several decades. It has been used as a mucolytic agent and for the treatment of numerous disorders including paracetamol intoxication, doxorubicin cardiotoxicity, ischemia-reperfusion cardiac injury, acute respiratory distress syndrome, bronchitis, chemotherapy-induced toxicity
Suzanne M Cloonan et al.
Journal of medicinal chemistry, 58(11), 4494-4505 (2015-05-12)
Ruthenium polypyridyl complexes show great promise as new photodynamic therapy (PDT) agents. However, a lack of detailed understanding of their mode of action in cells poses a challenge to their development. We have designed a new Ru(II) PDT candidate that
Artikel
Amino Acid Codon Wheel for fast RNA translation. Find which amino acid is translated from your RNA sequence quickly and easily.
Antioxidants protect biological systems from oxidative damage produced by oxygen-containing free radicals and from redoxactive transition metal ions such as iron, copper, and cadmium.
Chromatograms
application for HPLC