Merck
779873
Sigma-Aldrich
Methyl-β-Cyclodextrin
Wacker Chemie AG, ≥98.0% cyclodextrin basis
Synonym(e):
Cavasol® W7 M Life Science, MβCD
Größe auswählen
100 G
CHF 520.00
500 G
CHF 1’040.00
1 KG
CHF 1’800.00
10 KG
CHF 15’720.00
CHF 520.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 G
CHF 520.00
500 G
CHF 1’040.00
1 KG
CHF 1’800.00
10 KG
CHF 15’720.00
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352201
NACRES:
NA.22
CHF 520.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
≥98.0% cyclodextrin basis
Form
powder
Optische Aktivität
[α]/D 154.0 to 156.0°
Mol-Gew.
Mw 1310 g/mol
Hersteller/Markenname
Wacker Chemie AG
Kennzeichnungsgrad
1.7-1.9 molar substitution
Verunreinigungen
≤0.10% unsubstituted cyclodextrin
≤0.20% chloride
≤0.50% reducing substances
≤50 ppm volatile organics
Glührückstand
≤0.50%
Verlust
≤5.0% loss on drying
Farbe
white to off-white
mp (Schmelzpunkt)
180-182 °C (lit.)
Absorption
≤0.10 at 350-600 nm in solution at 10%
≤1.00 at 220-350 nm in solution at 10%
SMILES String
O1C2OC(C(OC3OC(C(OC4OC(C(OC5OC(C(OC6OC(C(OC7OC(C(OC8OC(C1C(C8OC)O)COC)C(C7OC)O)COC)C(C6OC)O)COC)C(C5OC)O)COC)C(C4OC)O)COC)C(C3OC)O)COC)C(C2OC)O)COC
InChI
1S/C56H98O35/c1-64-15-22-36-29(57)43(71-8)50(78-22)86-37-23(16-65-2)80-52(45(73-10)30(37)58)88-39-25(18-67-4)82-54(47(75-12)32(39)60)90-41-27(20-69-6)84-56(49(77-14)34(41)62)91-42-28(21-70-7)83-55(48(76-13)35(42)63)89-40-26(19-68-5)81-53(46(74-11)33(40)61)87-38-24(17-66-3)79-51(85-36)44(72-9)31(38)59/h22-63H,15-21H2,1-14H3
InChIKey
QGKBSGBYSPTPKJ-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Methyl-β-Cyclodextrin ist eine makrozyklische Verbindung, die Einschlussverbindungen mit einer Reihe von Gastmolekülen bilden kann.[1] Es weist eine bessere Löslichkeit in wässrigen Lösungen sowie eine höhere Solubilisierungskraft und Komplexbildung als das parentale β-Cyclodextrin auf.[2] MβCD kann zur Verbesserung der Enzymaktivität und Enantioselektivität von Subtilisin-Enzymen in organischen Lösungsmitteln verwendet werden.[1]
Sonstige Hinweise
Für einen umfassenden Überblick über unser vielfältiges Angebot an Polysacchariden für Ihre Forschung empfehlen wir Ihnen den Besuch unserer Seite zur Kategorie Kohlenhydrate.
Für den Einsatz in F&E
Rechtliche Hinweise
Cavasol is a registered trademark of Wacker Chemie AG
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
368.6 °F
Flammpunkt (°C)
187 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Preparation and solid-state characterization of inclusion complexes formed between miconazole and methyl-?-cyclodextrin.
Ribeiro A
Aaps Pharmscitech, 9(4), 1102-1109 (2008)
Improved enzyme activity and enantioselectivity in organic solvents by methyl-?-cyclodextrin.
Griebenow K
Journal of the American Chemical Society, 121(36), 8157-8163 (1999)
Sara Rodríguez-Acebes et al.
The Biochemical journal, 420(2), 305-315 (2009-03-06)
Cholesterol homoeostasis is critical for cell viability and proliferation. The SREBP (sterol regulatory element-binding protein) pathway is crucial for the maintenance of cholesterol homoeostasis. This pathway is controlled by cholesterol and cholesterol-derived oxysterols. J774 cells cannot convert desmosterol into cholesterol
William E Brownell et al.
Pflugers Archiv : European journal of physiology, 461(6), 677-686 (2011-03-05)
Changing the concentration of cholesterol in the plasma membrane of isolated outer hair cells modulates electromotility and prestin-associated charge movement, suggesting that a similar manipulation would alter cochlear mechanics. We examined cochlear function before and after depletion of membrane cholesterol
Maoyong Fu et al.
PloS one, 6(5), e19945-e19945 (2011-06-04)
Endometrial cancer is the most common gynecologic malignancy diagnosed among women in developed countries. One recent biomarker strongly associated with disease progression and survival is epithelial membrane protein-2 (EMP2), a tetraspan protein known to associate with and modify surface expression