Merck
71290
Sigma-Aldrich
Natriumazid
purum p.a., ≥99.0% (T)
Synonym(e):
NSC 3072, Stickstoffwasserstoffsäure Natriumsalz
Größe auswählen
10 G
CHF 33.70
100 G
CHF 71.20
500 G
CHF 278.00
CHF 33.70
Voraussichtliches Versanddatum29. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 G
CHF 33.70
100 G
CHF 71.20
500 G
CHF 278.00
About This Item
Lineare Formel:
NaN3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
65.01
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352201
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
Assay:
≥99.0% (T)
Form:
crystals
Löslichkeit:
H2O: 0.1 g/mL, clear, colorless
CHF 33.70
Voraussichtliches Versanddatum29. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
purum p.a.
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0% (T)
Form
crystals
Löslichkeit
H2O: 0.1 g/mL, clear, colorless
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
Kationenspuren
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤100 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
SMILES String
[Na]N=[N+]=[N-]
InChI
1S/N3.Na/c1-3-2;/q-1;+1
InChIKey
PXIPVTKHYLBLMZ-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Katalysator für:
  • Oxidative Decarboxylierung[1]
  • Michael-Addition-Reaktionen[2]
Reagenz für die Synthese von
  • Blau fluoreszierende Copolymere[3]
  • Metallphosphonate[4]
  • Durch Aminierung aktivierte Arenen[5]
Beteiligt an der regioselektiven Synthese von Prianosin B[6]
Sonstige Hinweise
Schmidt-Reaktion mit Aldehyden und Carboxylsäuren, eine Prüfung[7]
Als Spritzschutz empfohlene Handschuhe
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2 Oral
Zielorgane
Brain
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
G.I. Koldobski et al.
Russ. Chem. Rev., 47, 1084-1084 (1978)
Deng-Ke Cao et al.
Inorganic chemistry, 44(10), 3599-3604 (2005-05-10)
Based on the [hydroxy(4-pyridyl)methyl]phosphonate ligand, three compounds with formula Ni{(4-C(5)H(4)N)CH(OH)PO(3)}(H(2)O) (1), Cd{(4-C(5)H(4)N)CH(OH)PO(3)}(H(2)O) (2), and Gd{(4-C(5)H(4)N)CH(OH)P(OH)O(2)}(3).6H(2)O (3) have been synthesized under hydrothermal conditions. The crystal data for 1 are as follows: orthorhombic, space group Pbca, a = 8.7980(13) A, b =
V. N. Telvekar and K. A. Sasane,
Synlett, 18, 2778-2780 (2010)
Y. Wada, et al.,
Tetrahedron, 65, 1059-1062 (2009)
Xiaohua Sun et al.
Organic letters, 9(22), 4495-4498 (2007-10-04)
A novel intermolecular cross-double-Michael addition between nitro and carbonyl activated olefins has been developed through Lewis base catalysis. The reaction took place with a large group of beta-alkyl nitroalkenes and alpha,beta-unsaturated ketone/esters, producing an allylic nitro compound in good to
Artikel
Separation and identification of oligonucleotides differing by one base in length using Size Exclusion Chromatography combined with multi-angle light scattering (SEC-MALS) detector.