471828
N-Methyldiethanolamin
≥99%
Synonym(e):
N,N-Bis-(2-hydroxyethyl)-methylamin, N,N-Diethanolmethylamin, N-Methyl-2,2′-iminodiethanol, MDEA
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
4 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
0.01 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥99%
Selbstzündungstemp.
770 °F
Expl.-Gr.
99 %, 55 °F
~56 %, 23 °F
~8.8 %
Brechungsindex
n20/D 1.469 (lit.)
bp
246-248 °C (lit.)
Dichte
1.038 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CN(CCO)CCO
InChI
1S/C5H13NO2/c1-6(2-4-7)3-5-8/h7-8H,2-5H2,1H3
InChIKey
CRVGTESFCCXCTH-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- Synthese von Aluminiumphosphat-basierten Molekularsieben.
- Herstellung von N-Methyl-N-R-N,N-bis(2-hydroxyethyl)ammoniumbromiden.
- Herstellung von kationischen Polyurethandispersionen.
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
260.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
127 °C - closed cup