Fortfahren mit
C4555
Methyl-β-Cyclodextrin
powder, BioReagent, suitable for cell culture
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.77
Form:
powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
sterility
non-sterile
product line
BioReagent
form
powder
mol wt
~1320 g/mol
extent of labeling
1.5-2.1 methyl per mol glucose
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
mp
180-182 °C (lit.)
solubility
H2O: 50 mg/mL
storage temp.
room temp
SMILES string
O1C2OC(C(OC3OC(C(OC4OC(C(OC5OC(C(OC6OC(C(OC7OC(C(OC8OC(C1C(C8OC)O)COC)C(C7OC)O)COC)C(C6OC)O)COC)C(C5OC)O)COC)C(C4OC)O)COC)C(C3OC)O)COC)C(C2OC)O)COC
InChI
1S/C56H98O35/c1-64-15-22-36-29(57)43(71-8)50(78-22)86-37-23(16-65-2)80-52(45(73-10)30(37)58)88-39-25(18-67-4)82-54(47(75-12)32(39)60)90-41-27(20-69-6)84-56(49(77-14)34(41)62)91-42-28(21-70-7)83-55(48(76-13)35(42)63)89-40-26(19-68-5)81-53(46(74-11)33(40)61)87-38-24(17-66-3)79-51(85-36)44(72-9)31(38)59/h22-63H,15-21H2,1-14H3
InChI key
QGKBSGBYSPTPKJ-UHFFFAOYSA-N
General description
Methyl-β-Cyclodextrin ist ein Heptasaccharid, das wasserlöslich ist, und aufgrund seines hydrophoben Kerns mehr Affinität zu Cholesterin hat. Cyclodextrine sind zyklische Oligosaccharide, die aus 6, 7 oder 8 Glucopyranose-Einheiten bestehen; sie werden üblicherweise als α-, β- bzw. γ-Cyclodextrine bezeichnet. Aufgrund der festen toroidalen Struktur dieser Verbindungen sind sie natürliche Komplexbildner. Die Stabilität dieser einzigartigen Strukturen entsteht durch intramolekulare Wasserstoffbrückenbindungen zwischen den C2- und C3-Hydroxylgruppen benachbarter Glucopyranose-Einheiten. Das Molekül nimmt die Form eines Torus ein; dabei sind die C2- und C3-Hydroxylgruppen um die größere Öffnung und die reaktiveren C6-Hydroxylgruppen um die kleinere Öffnung herum angeordnet. Die Anordnung der C6-Hydroxylgruppen gegenüber den durch Wasserstoffbrückenbindungen verbundenen C2- und C3-Hydroxylgruppen erzwingt eine enge räumliche Nähe der Sauerstoffbindungen in dem Hohlraum und erzeugt ein elektronenreiches, hydrophobes Inneres. Die Größe dieses hydrophoben Hohlraums wird von der Anzahl der Glucopyranose-Einheiten bestimmt, die das Cyclodextrin bilden.
Die Löslichkeit natürlicher Cyclodextrine ist sehr gering. Ende der 1960er Jahre wurde entdeckt, dass die Löslichkeit durch chemische Substitutionen an den 2-, 3-, und 6-Hydroxylgruppen stark erhöht werden kann. Bei den meisten chemisch modifizierten Cyclodextrinen kann eine Konzentration von 50 % (w/v) in Wasser erreicht werden.
Application
Methyl-β-Cyclodextrin wurde für folgenden Anwendungen eingesetzt:
  • Untersuchung der Wirkung von Cholesterinmangel in der Spermamembran auf die Fähigkeit des Spermas zur Akrosomreaktion
  • Bestimmung der Wirkung von Caveolin-Überexpression und seines Verlusts auf Überlebens- und Wachstums-Signalwege
  • in der klassischen In-vitro-Fertilisation
Biochem/physiol Actions
Methyl-β-Cyclodextrin (MβCD) wird oft als Inhibitor oder für die Modifikation von Cholesterindomänen auf der Zelloberfläche angewendet. Es verursacht einen Cholesterinmangel auf der Membran. Weiterhin verhindert es die Aktivität des Choleratoxins, der Stickstoffmonoxid(NO)-Synthase und des Glucosetransporters durch Internalisierung. Speziell wird dies bei Lipid-Rafts- und Caveolae-vermittelter Endozytose beobachtet. MβCD induziert sowohl den Cholesterin-Efflux als auch den Cholesterin-Influx. Es kann die Lebensfähigkeit der Zellen beeinträchtigen, da die Gene, die die Cholesterinkonzentration regulieren, aufgrund der durch die MβCD-Aktivität verringerten Cholesterinkonzentration hochreguliert werden. Es kann zur Erhöhung der Löslichkeit von nicht-polaren Verbindungen wie Fettsäuren, Lipiden, Vitaminen und Cholesterin in Zellkulturanwendungen verwendet werden. Die Größe des Hohlraums bestimmt hauptsächlich darüber, welches Cyclodextrin für eine Komplexbildung verwendet wird. Der Hohlraumdurchmesser von β-Cyclodextrinen oder Verbindungen aus β-Glucopyranose-Einheiten eignet sich gut für die Anwendung mit Molekülen der Größe von Hormonen, Vitaminen und vielen Verbindungen, die häufig für Gewebe- und Zellkulturen zum Einsatz kommen. Aus diesem Grund dient in den meisten Fällen β-Cyclodextrin als Komplexbildner.
Preparation Note
Durch 30 min Rühren bei Raumtemperatur kann eine Lösung hergestellt werden. Alternativ kann Ultraschallbehandlung mit Kühlung verwendet werden. Lösungen können mehrere Monate bei 4 °C gelagert werden. Die feste Substanz sollte dicht verschlossen bei Raumtemperatur gelagert werden.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
332615779776M7439
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
-
solubility
-
solubility
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
mp
180-182 °C (lit.)
mp
180-182 °C (lit.)
mp
180-182 °C (lit.)
mp
180-182 °C (lit.)
extent of labeling
1.5-2.1 methyl per mol glucose
extent of labeling
1.6-2.0 mol CH3 per unit anhydroglucose
extent of labeling
1.6-1.9 molar substitution
extent of labeling
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methyl-β-Cyclodextrin
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
368.6 °F
flash_point_c
187 °C
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–8 of 8 Questions  
  1. How to make a 200 mM stock of methy Beta cyclodexterin ? Solublilty is 50mg/liter
    1 answer
    1. A 200 mM stock of Methyl-β-cyclodextrin is not recommended due to its maximal solubility of 50 mg/mL. Since the molecular mass of MβCD is 1310, the highest recommended concentration is 38 mM.
      Helpful?
  2. What is the molecular weight of Methyl-β-cyclodextrin, Product No. C4555?
    1 answer
    1. The approximate molecular weight is 1320 g/mol. The molecular weight can vary from lot to lot due to variation in the methyl content of the product. The molecular weight of this product is dependent on the average number of methyl groups per glucose residue (reported on the lot specific Certificate of Analysis). View the specification sheet above.
      Helpful?
  3. How does Methyl-β-cyclodextrin, Product C4555, work to solubilize products that have minimal solubility in aqueous solutions for use in cell culture?
    1 answer
    1. The cavity diameter of β -cyclodextrins compounds is well-suited for use with molecules the size of hormones, vitamins and many compounds frequently used in tissue and cell culture applications. For this reason, β-cyclodextrin is most commonly used as a complexing agent.  Hydrophobic molecules are incorporated into the cavity of cyclodextrins by displacing water. This reaction is favored by the repulsion of the molecule by water. This effectively encapsulates the molecule of interest within the cyclodextrin, rendering the molecule water soluble. When the water soluble complex is diluted in a much larger volume of aqueous solvent, the process is reversed, thereby releasing the molecule of interest into the solution.
      Helpful?
  4. What is Product C4555, Methyl-β-cyclodextrin?
    1 answer
    1. Methyl-β-cyclodextrin is used as a "carrier" molecule to facilitate the dissolution of compounds with low solubility in water.
      Helpful?
  5. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  6. How should a solution of Methyl-β-cyclodextrin, Product C4555, be sterilized?
    1 answer
    1. Solutions can be sterile filtered using a 0.2 μm membrane. We do not recommend autoclaving the solution. The product as supplied is not sterile.
      Helpful?
  7. How can I make a solution of Methyl-β-cyclodextrin, Product C4555?
    1 answer
    1. This product is tested and found soluble at 50 mg/ml in 1 M NaOH yielding a clear, colorless solution.  This product is also soluble in water (150 mg/ml), yielding a clear, colorless solution. Aqueous solutions may be obtained by stirring 30 minutes at room temperature. Alternatively, sonication with cooling may be employed.
      Helpful?
  8. What concentration of Methyl-β-cyclodextrin, Product C4555, do I use to remove cholesterol from cell membranes?
    1 answer
    1. This product has been used to reduce the cholesterol content of cell membranes at 10 - 50 mM.References:Eur J Cell Biol. 1999 Jul, 78(7): 473-84.Lipids. 1996 Aug, 31(8): 817-28.