Documentos
ENDOARGS-RO
Roche
Endoproteinase Asp-N de grau para sequenciamento
from Pseudomonas fragi
Sinônimo(s):
protease
About This Item
Número da licença da enzima:
Código UNSPSC:
12352204
Ensaio
≥90% (SDS-PAGE)
forma
lyophilized
atividade específica
≥20000 units/mg protein
peso molecular
27 kDa
embalagem
pkg of 2 μg (11420488001)
pkg of 3 × 2 μg (11054589001)
fabricante/nome comercial
Roche
pH ideal
7.0-8.0
faixa de pH
6.5-9.0
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
O tipo selvagem de Pseudomonas fragi secreta uma metaloprotease, que cliva ligações peptídicas no N-terminal em aminoácidos hidrofílicos pequenos. Um mutante dessa linhagem produz a endoproteinase Asp-N de grau para sequenciamento, que é isolada como uma protease altamente purificada e específica.
Especificidade
A endoproteinase Asp-N de grau para sequenciamento é uma metaloprotease. Em tampões fosfato, acetato ou Tris em pH 6,0-8,5, ela cliva especificamente ligações peptídicas em ácido aspártico e cisteico N-terminal. Se a cisteína for reduzida ou alquilada, apenas -↓-Asp-X é clivado.
A especificidade da endoproteinase Asp-N de grau para sequenciamento é verificada usando o glucagon como substrato. Altas concentrações de endoproteinase Asp-N de grau para sequenciamento (1 parte por peso de enzima com 10 partes por peso de glucagon) são incubadas para detectar vestígios de impurezas, como proteases contaminantes.
Inativação térmica: A protease é interrompida por meio de ebulição por 5 minutos.
Aplicação
Use a Endoproteinase Asp-N de grau para sequenciamento para análise da estrutura proteica e análise de sequências.
Nota de preparo
Concentração de trabalho: 2 μg /50 μl de água bidestilada
Um frasco (= 2 μg de enzima) é dissolvido em 50 μl de água bidestilada, resultando em uma concentração de tampão de Tris-HCl 10 mM, pH 7,5.
Solução de trabalho: O solvente recomendado é água bidestilada.
Condições de armazenamento (solução de trabalho): -15 a -25 °C
A solução em água bidestilada é estável por 1 semana a um máximo de 2 a 8 °C e por cerca de 1 mês a -15 a -25 °C; o descongelamento repetido deve ser evitado.
Reconstituição
A endoproteinase Asp-N de grau para sequenciamento liofilizada é reconstituída em 50 μl de água duplamente destilada. Isso resulta em uma concentração de tampão de Tris-HCl 10 mM, pH 7,5. Para evitar a autólise, a temperatura de incubação não deve exceder 37 °C.
Outras notas
Somente para fins de pesquisas biológicas. Não é destinado ao uso em procedimentos diagnósticos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
does not flash
Ponto de fulgor (°C)
does not flash
Visite a Biblioteca de Documentos
Javier Fernandez-Martinez et al.
The Journal of cell biology, 196(4), 419-434 (2012-02-15)
The nuclear pore complex (NPC) is a multiprotein assembly that serves as the sole mediator of nucleocytoplasmic exchange in eukaryotic cells. In this paper, we use an integrative approach to determine the structure of an essential component of the yeast
Ming-Ming Li et al.
Nature communications, 4, 1832-1832 (2013-05-16)
Regulation of actomyosin dynamics by post-transcriptional modifications in cytoplasmic actin is still poorly understood. Here we demonstrate that dioxygenase ALKBH4-mediated demethylation of a monomethylated site in actin (K84me1) regulates actin-myosin interaction and actomyosin-dependent processes such as cytokinesis and cell migration.