Documentos
P7545
Sigma-Aldrich
Pancreatina
8 × USP specifications
Sinônimo(s):
Pancreatina
About This Item
Número CAS:
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.54
forma
powder
atividade específica
8 × USP specifications
contém
lactose as extender
temperatura de armazenamento
−20°C
Categorias relacionadas
Aplicação
A enzima foi usada juntamente com amiloglicosidase para a digestão in vitro de amido em amostras de alimentos. A pancreatina da Sigma foi usada para ensaios de digestão com pepsina-pancreatina in vitro, enquanto estimava a digestibilidade do intestino grosso usando resíduos de ração no rúmen. Ela também foi usada junto com a pepsina para estimular a digestão gástrica e ileal in vitro de matérias-primas em suínos.
A pancreatina é uma mistura de várias enzimas digestivas produzidas pelas células exócrinas do pâncreas suíno. É uma protease de amplo espectro composta de amilase, tripsina, lipase, ribonuclease e protease. É usada para análise de digestibilidade in vitro. O produto P7545 foi usado para testar as sensibilidades dos inibidores de bactérias celulolíticas.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Devido aos componentes enzimáticos, como tripsina, amilase e lipase, a pancreatina hidrolisa proteínas, amido e gorduras. A pancreatina converte no mínimo 25 vezes seu peso de amido de batata em carboidratos solúveis em 5 minutos em água a 40 °C, digere no mínimo 25 vezes o seu peso de caseína em 60 minutos em pH 7,5 a 40 °C e libera no mínimo 2 microequivalentes de ácido por min por mg de pancreatina de azeite em pH 9,0 a 37 °C.
A pancreatina contém componentes enzimáticos, incluindo tripsina, amilase e lipase, ribonuclease e protease, produzidos pelas células exócrinas do pâncreas suíno. Esta combinação de enzimas permite hidrolisar proteínas, amido e gorduras. A pancreatina converterá no mínimo 25 vezes seu peso de amido de batata em carboidratos solúveis em 5 minutos em água a 40 °C, digerirá no mínimo 25 vezes o seu peso de caseína em 60 minutos em pH 7,5 a 40 °C e liberará, no mínimo, microequivalentes de ácido por min por mg de pancreatina de azeite de oliva em pH 9,0 a 37 °C.
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
αα-Amilase Type XIII-A, lyophilized powder, 300-1,500 units/mg protein
Sigma-Aldrich
A1031
αα-Amilase
Bile salts suitable for microbiology
Millipore
48305
Bile salts
Pepsina powder, ≥400 units/mg protein
Sigma-Aldrich
P7125
Pepsina
Estimation of ruminal degradation and intestinal digestion of tropical protein resources using the nylon bag technique and the three-step in vitro procedure in dairy cattle on rice straw diets.
Promkot, C., M. Wanapat, and P. Rowlinson
Asian-Australasian Journal of Animal Sciences, 20(12), 1849-1849 (2007)
John A Monro et al.
The British journal of nutrition, 103(2), 295-305 (2009-11-26)
Glycaemic responses to foods reflect the balance between glucose loading into, and its clearance from, the blood. Current in vitro methods for glycaemic analysis do not take into account the key role of glucose disposal. The present study aimed to
Yan Li et al.
Food chemistry, 221, 1151-1157 (2016-12-17)
Homologous and heterologous cross-linked polymers of whey protein isolate (WPI), soy protein isolate (SPI) and casein (CN) and their binary mixtures, viz., WPI+SPI, WPI+CN and SPI+CN, were produced using transglutaminase, and their in vitro IgE reactivity and digestibility under simulated
Yu Tian et al.
Foods (Basel, Switzerland), 9(3) (2020-03-15)
Noodles are widely consumed in China, which can be cooked in different ways. The effects of different cooking methods (boiling, steaming, microwave heating, stir-frying and frying) on the resistance starch (RS) content and digestive properties (digestion rate, digestibility and estimated
Carbon balances for in vitro digestion and fermentation of potential roughages for pregnant sows.
Becker, P. M., et al.
Anim. Feed Sci. Technol., 110(1), 159-174 (2003)