Merck
Todas as fotos(6)
Documentos Principais
P6887
Sigma-Aldrich
Pepsina
lyophilized powder, ≥3,200 units/mg protein
Sinônimo(s):
Pepsina, Pepsina A
About This Item
Número CAS:
Número da licença da enzima:
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
eCl@ss:
42010127
NACRES:
NA.54
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
fonte biológica
Porcine gastric mucosa
Nível de qualidade
grau
Proteomics Grade
Formulário
lyophilized powder
atividade específica
≥3,200 units/mg protein
peso molecular
35 kDa
Impurezas
salt, essentially free
cor
white to off-white
solubilidade
deionized water: soluble 10 mg/mL
10 mM HCl: soluble 4.0 mg/mL (Cold)
nº de adesão UniProt
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
Aplicação
A clivagem da pepsina pode ser usada para produzir fragmentos de anticorpos F(ab′)2. pepsina na página www.sigma-aldrich.com/enzymeexplorer.
A pepsina da Sigma foi usada junto com outras enzimas para determinação de amido resistente (AR) a enzimas em pão.[1] Também foi usada para simular a digestão gastrointestinal in vitro de isolados proteicos de ervilha ou soro de leite.[2]
A pepsina é uma peptidase usada para digerir proteínas e é comumente usada no preparo de fragmentos Fab a partir de anticorpos. A pepsina, proveniente da mucosa gástrica porcina, foi usada para hidrolisar amostras cervicais secas em camundongos. O produto P6887 é fornecido como pó liofilizado e foi usado para digerir proteínas em análise de fibras alimentares[3].
Ações bioquímicas/fisiológicas
Ao contrário de muitas outras peptidases, a pepsina hidrolisa apenas ligações peptídicas, e não ligações amida ou éster. A especificidade de clivagem inclui peptídeos com um ácido aromático em qualquer lado da ligação peptídica, principalmente se o outro resíduo também for um aminoácido aromático ou dicarboxílico. A suscetibilidade à hidrólise aumenta se houver um aminoácido que contenha enxofre próximo à ligação peptídica, que tem um aminoácido aromático. A pepsina também cliva preferencialmente no lado carboxílico da fenilalanina e da leucina, e em menor escala no lado carboxílico dos resíduos de ácido glutâmico. Ela não cliva nas ligações de valina, alanina ou glicina.[4] Z-L-tirosil-L-fenilalanina, Z-L-glutamil-L-tirosina ou Z-L-metionil-L-tirosina podem ser usadas como substratos para digestão de pepsina.[4][5] A pepsina é inibida por vários peptídeos contendo fenilalanina.[6]
Clivagem preferencial: resíduos hidrofóbicos e aromáticos nas posições P1 e P1′. Cliva ligações Fen-Val, Gln-His, Glu-Ala, Ala-Leu, Leu-Tir, Tir-Leu, Gli-Fen, Fen-Fen e Fen-Tir na cadeia β da insulina
Definição da unidade
Uma unidade produz uma ΔA280 de 0,001 por min em pH 2,0 a 37 °C, medida como produtos solúveis em TCA usando hemoglobina como substrato. (Volume final = 16 ml. Caminho de luz = 1 cm.)
Nota de análise
O pH ideal é 2-4. Ativa em 4 M de ureia e 3 M de guanidina-HCl. Estável a 60 ºC. A pepsina é inativada de modo irreversível em pH 8,0-8,5.
Proteínas determinadas por E1%/280
Outras notas
Veja mais informações sobre pepsina em www.sigma-aldrich.com/enzymeexplorer.
Inibidor
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5
J A Marlett et al.
The American journal of clinical nutrition, 50(3), 479-485 (1989-09-01)
The effects of different methods on the distribution of total neutral sugars (TNS), uronic acids (UA), and beta-glucans (beta G) between the soluble (S) and insoluble (I) fractions of dietary fiber (DF) were determined for peas, kidney beans, oat bran
V Vermeirssen et al.
Journal of dairy science, 86(2), 429-438 (2003-03-22)
Pea and whey protein were fermented by Lactobacillus helveticus and Saccharomyces cerevisiae in monoculture and in combination at 28 and 37 degrees C in order to release angiotensin-I-converting enzyme (ACE) inhibitory peptides. The fermentation products were subjected to in vitro
Enzyme-resistant starch. III. The quality of straight-dough bread containing varying levels of enzyme-resistant starch.
Eerlingen, R. C., et al.
Cereal Chem., 71(2), 165-169 (1994)
Dixon, M., et al.
Enzymes, 262-262 (1979)
Oksana Lockridge et al.
The Journal of biological chemistry, 283(33), 22582-22590 (2008-06-26)
Human albumin is thought to hydrolyze esters because multiple equivalents of product are formed for each equivalent of albumin. Esterase activity with p-nitrophenyl acetate has been attributed to turnover at tyrosine 411. However, p-nitrophenyl acetate creates multiple, stable, acetylated adducts
Artigos
Antibody fragmentation with our pepsin digestion protocol for IgG antibody fragmentation and preparation of F(ab’).
Available Fluorescent in situ hybridization (FISH) procedures, reagents and equipment.
Protocolos
This procedure may be used for determination of Pepsin activity using hemoglobin as the substrate. It is a spectrophotometric stop rate determination.