Documentos Principais
P3910
Sigma-Aldrich
Protease
lyophilized powder, for use in Total Dietary Fiber Assay, TDF-100A
Sinônimo(s):
Proteinase, Subtilisina A
Selecione um tamanho
500 MG
R$ 4.540,00
5 X 500 MG
R$ 11.041,00
R$ 4.540,00
Disponível para enviar em11 de abril de 2025Detalhes
Selecione um tamanho
Alterar visualização
500 MG
R$ 4.540,00
5 X 500 MG
R$ 11.041,00
About This Item
Número CAS:
Número da licença da enzima:
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
eCl@ss:
32160410
NACRES:
NA.84
R$ 4.540,00
Disponível para enviar em11 de abril de 2025Detalhes
Formulário
lyophilized powder
qualidade
for use in Total Dietary Fiber Assay, TDF-100A
peso molecular
27 kDa
aplicação(ões)
food and beverages
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
Categorias relacionadas
Especificidade
A subtisilina A é um membro da família de endoproteinases de serina S8. Ela tem uma ampla especificidade com uma preferência por um resíduo grande não carregado na posição P1. Ela hidrolisa proteínas nativas e desnaturadas, e é ativa em condições alcalinas.
Aplicação
Esta é uma enzima proteolítica isolada da fermentação de Bacillus licheniformis. É uma endoproteinase de serina, com ampla especificidade para proteínas nativa e desnaturadas, além de ser ativa em condições alcalinas. Destina-se ao uso em ensaios de fibras alimentares totais (TDF-100A).
Ações bioquímicas/fisiológicas
A protease cataboliza proteínas por hidrólise de cadeias peptídicas. As proteases são inativadas por inibidores de sítios ativos de serina, como fluoreto de fenilmetilsulfonil (PMSF) e di-isopropil fluorofosfato.
propriedades físicas
A subtilisina é uma cadeia polipeptídica única não glicosilada sem pontes dissulfeto e tem um peso molecular de 27 KDa.
Definição da unidade
Uma unidade hidrolisará a caseína para produzir cor equivalente a 1,0 μmol (181 μg) de tirosina por minuto em pH 7,5 a 37 °C.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
John Szpylka et al.
Journal of AOAC International, 95(6), 1547-1554 (2013-03-05)
The method for "Determination of Total Folates in Infant Formula and Adult Nutritionals by Trienzyme Extraction and UPLC-MS/MS Quantitation" was submitted to the Folate Working Group for consideration for adoption as Official First Action by AOAC INTERNATIONAL. This method uses
Micaela Vannini et al.
Polymers, 13(7) (2021-04-04)
With the aim to fully exploit the by-products obtained after the industrial extraction of starch from sweet potatoes, a cascading approach was developed to extract high-value molecules, such as proteins and pectins, and to valorize the solid fraction, rich in
Katja Kantanen et al.
Foods (Basel, Switzerland), 11(9) (2022-05-15)
Faba bean is a potential ingredient due to its high protein yield and its possible cultivation in colder climate regions. In this study, meat analogues made from faba bean protein isolate (FPI) and concentrate (FPC) blends were produced using high
Zhaoyue Men et al.
Journal of animal science and biotechnology, 13(1), 14-14 (2022-01-17)
Dietary fiber (DF) is often eschewed in swine diet due to its anti-nutritional effects, but DF is attracting growing attention for its reproductive benefits. The objective of this study was to investigate the effects of DF intake level on oocyte
Lisete Paiva et al.
Marine drugs, 16(8) (2018-07-28)
This study evaluates, for the first time, the seasonal (winter and summer) and geographical (São Miguel⁻SMG and Santa Maria⁻SMA Islands) variability of Fucus spiralis (Fs) biochemical composition (dry weight basis) and antioxidant properties. Protein and carbohydrates presented higher values in
Questions
  1. 본 제품에 대한 U/mg 값을 알고싶습니다.
    1 answer
    1. This product is intended for use as a component for the Total Dietary Fiber Assay kit, TDF-100A. Unfortunately, the activity is not determined. See the link below to review Protease from Bacillus licheniformis products that are tested for activity:
      https://www.sigmaaldrich.com/substance/proteasefrombacilluslicheniformis123459014011