Key Documents
V900503
Sigma-Aldrich
Peroxidase
Vetec, reagent grade
Sinônimo(s):
Doador:peróxido de hidrogênio oxidorredutase, Peroxidase de raiz forte
About This Item
Número CAS:
Número da licença da enzima:
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
grau
reagent grade
linha de produto
Vetec
forma
powder
atividade específica
≥250 units/mg solid
peso molecular
~44 kDa
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/H2O3/c1-3-2/h1-2H
chave InChI
JSPLKZUTYZBBKA-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
A peroxidase de raiz forte é isolada da raiz de Amoracia rusticana e pertence ao grupo ferroprotoporfirínico de peroxidases. A HRP é um polipeptídeo de cadeia simples com quatro pontes dissulfeto. É uma glicoproteína que contém 18% de carboidratos. A composição de carboidratos consiste em galactose, arabinose, xilose, fucose, manose, manosamina e galactosamina, dependendo da isoenzima específica. O peso molecular (~44 kDa) inclui a cadeia polipeptídica (33.890 Daltons), hemina mais Ca2+ (~700 Daltons) e carboidratos (~9.400 Daltons). Existem no mínimo sete isoenzimas de HRP. O ponto isoelétrico das isoenzimas de peroxidase de raiz forte varia entre 3,0 e 9,0.
Definição da unidade
Uma unidade de pirogalol forma 1,0 mg de purpurogalina a partir do pirogalol em 20 segundos em pH 6,0 a 20 °C.
Nota de análise
RZ (Reinheitszahl) é a taxa de absorbância A403/A275 determinada a 0,5-1,0 mg/ml em água deionizada. É uma medida do teor de hemina, e não da atividade enzimática. Mesmo preparações com RZ alto podem ter atividade enzimática baixa.
Outras notas
Veja mais informações sobre peroxidase em www.sigma-aldrich.com/enzymeexplorer.
Informações legais
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 10
1 of 10
Wen Liu et al.
Biochemical pharmacology, 85(10), 1504-1512 (2013-03-20)
NLRP3 inflammasome has been reported to be associated with various kinds of immunological diseases including colitis. However, there are few drug candidates targeting inflammasomes for the treatment of colitis. In the present study, we aimed at examining the effect of
George A Kastis et al.
Experimental biology and medicine (Maywood, N.J.), 238(2), 209-222 (2013-04-12)
Intratracheal administration of lipopolysaccharide (LPS) in animals is a commonly used model of acute lung injury, characterized by increased alveolar-capillary membrane permeability causing protein-rich edema, inflammation, deterioration of lung mechanical function and impaired gas exchange. Technetium-99-m-labeled diethylene-triamine pentaacetatic acid ((99m)Tc-DTPA)
Naping Tang et al.
Gene, 523(2), 152-157 (2013-04-16)
Published data on the association between the myeloperoxidase (MPO) G-463A polymorphism and coronary artery disease (CAD) are inconclusive. To derive a more precise estimation of the relationship, a meta-analysis on this topic was performed. PubMed, EMBASE and Chinese national knowledge
Ting-Yuan David Cheng et al.
American journal of epidemiology, 177(10), 1106-1117 (2013-03-29)
The authors investigated associations of serum phospholipid n-3 and n-6 polyunsaturated fatty acids (PUFAs) and trans-fatty acids with prostate cancer risk, and whether myeloperoxidase G-463A (rs2333227) modified the associations in the Carotene and Retinol Efficacy Trial (CARET) (Seattle, Washington; Irvine
Marie Thérèse Droy-Lefaix et al.
Investigative ophthalmology & visual science, 54(4), 2705-2710 (2013-03-23)
The aim of this study was to evaluate the interest of an ophthalmic eyedrop preparation containing a myosin light chain kinase (MLCK) inhibitor, ML-7, in the treatment of ocular surface. The local protective effect on the inflammation and the increase