95144
Retinol
BioXtra, ≥97.5% (HPLC), ~3100 U/mg
Sinônimo(s):
Axeroftol, Vitamina A, Vitamina A alcoólica, Vitamina A1, all-trans-3,7-Dimetil-9-(2,6,6-trimetil-1-ciclohexen-1-il)-2,4,6,8-nonatetraen-1-ol
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
linha de produto
BioXtra
Ensaio
≥97.5% (HPLC)
Formulário
(Powder or Powder with Lumps)
atividade específica
~3100 U/mg
prazo de validade
limited shelf life
cor
faint yellow to very dark yellow
pf
56-61 °C
61-63 °C (lit.)
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC1(C)C(/C=C/C(C)=C/C=C/C(C)=C/CO)=C(C)CCC1
InChI
1S/C20H30O/c1-16(8-6-9-17(2)13-15-21)11-12-19-18(3)10-7-14-20(19,4)5/h6,8-9,11-13,21H,7,10,14-15H2,1-5H3/b9-6+,12-11+,16-8+,17-13+
chave InChI
FPIPGXGPPPQFEQ-OVSJKPMPSA-N
Descrição geral
Aplicação
- as a standard in peak identification and quantification in reverse phase HPLC
- as a standard to estimate the concentration of vitamin A
- to study the inhibitory effect of retinol on murine norovirus (MNV) replication in murine RAW 264.7 cells
- as a component in the reaction mixture for the lecithin:retinol acyltransferase (LRAT) assay
Ações bioquímicas/fisiológicas
Retinol is biological active in a wide range of processes.
Embalagem
Definição da unidade
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
All-trans retinoic acid (RA, ATRA) is a pleiotropic activation factor that regulates genes associated with normal vertebrate cellular processes such as cell differentiation, cell proliferation, apoptosis, and embryonic development.
Protocolos
Separation of δ-Tocopherol, analytical standard; Retinyl acetate; (+)-γ-Tocopherol; α-Tocopherol, ≥95.5%; Retinol; Vitamin A (acetate), meets USP testing specifications.