C9658
Carboxypeptidase G from Pseudomonas sp.
lyophilized powder, ≥3 units/mg protein
Sinônimo(s):
γ-Glutamyl hydrolase
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
lyophilized powder
Nível de qualidade
atividade específica
≥3 units/mg protein
peso molecular
homodimer ~90 kDa
composição
Protein, ~70% biuret
solubilidade
H2O: soluble 0.5 mg/mL
temperatura de armazenamento
−20°C
Categorias relacionadas
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Definição da unidade
forma física
Nota de preparo
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)