1085003
USP
Cafeína
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
1H-Purina-2,6-diona, 1,3,7-Trimetilxantina
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
pentoxifylline, caffeine, dimenhydrinate
fabricante/nome comercial
USP
pf
234-236.5 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CN1C(=O)N(C)c2ncn(C)c2C1=O
InChI
1S/C8H10N4O2/c1-10-4-9-6-5(10)7(13)12(3)8(14)11(6)2/h4H,1-3H3
chave InChI
RYYVLZVUVIJVGH-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... ADORA1(134) , ADORA2A(135) , ADORA2B(136) , ADORA3(140)
Descrição geral
Aplicação
- Injeção de citrato de cafeína
- Solução oral de citrato de cafeína
- Comprimidos de paracetamol e cafeína
- Comprimidos de tartrato de ergotamina e cafeína
- Cápsulas de butalbital, aspirina e cafeína
- Supositórios de tartrato de ergotamina e cafeína
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)